Merck
Cromatografía en capa fina (TLC)
Persona con guantes de látex azules, lo que sugiere el manejo de materiales que requieren precisión o un entorno estéril.
La cromatografía en capa fina (TLC) es una técnica de separación muy utilizada para análisis cuantitativos y cualitativos. Se utiliza una fina capa de una fase estacionaria que recubre una placa de vidrio, plástico o aluminio. Un disolvente líquido, denominado fase móvil, transporta la muestra y la va separando a medida que atraviesa la placa. Ofrece las ventajas de simplicidad, sensibilidad y análisis rápido con respecto a otras técnicas de separación. 
Ver productos destacados:
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 228
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 228
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Recursos de productos relacionados
Placas para TLC de gel de sílice donde se observan puntos coloreados claramente separados
Placas de TLC clásicas
Nuestras placas clásicas para cromatografía de capa fina son placas de sílice. Tienen un recubrimiento denso y liso de gel de sílice 60 para asegurar bandas cromatográficas estrechas. Las placas clásicas también están disponibles como placas para TLC de aluminio, placas para TLC de vidrio o placas para TLC de plástico en una variedad de dimensiones de placa, entre ellas nuestras placas multiformato, y con dos tipos de indicadores de florescencia para detección ultravioleta. Además de las placas de TLC de sílice no modificado, ofrecemos placas de TLC especializadas:
Bandas múltiples bien separadas en placas para HPTLC visualizadas bajo luz UV-visible
Placas de HPTLC
Las placas para HPTLC proporcionan una difusión de bandas reducida y zonas o puntos cromatográficos compactos. Disponemos de placas para HPTLC en varias dimensiones y soportes, como nuestras placas multiformato, y la opción de diferentes indicadores fluorescentes. Nuestras placas clásicas de sílice para HPTLC permiten el análisis cuantitativo rápido y sensible de muestras complejas para uso manual e instrumental. También ofrecemos una variedad de placas de HPTLC especializadas:
Puntos/bandas bien separados en una placa de TLC y espectro de masas de los puntos separados
Placas para TLC y HPTLC de calidad MS
Nuestras placas de calidad MS permiten el análisis directo mediante espectrometría de masas de las muestras separadas y secadas en placas de TLC y HPTLC. Después de la separación cromatográfica, nuestras placas para TLC de calidad MS pueden utilizarse en TLC-MS basadas en elución o en desorción. Disponemos de placas de calidad MS con o sin indicadores fluorescentes, que ofrecen:
  • Análisis de trazas en el intervalo de nanogramos
  • Baja señal de fondo y sensibilidad excepcional
  • Igual rendimiento que las placas para TLC y HPTLC convencionales
Placas para PLC con gel de sílice como adsorbente y soporte de aluminio
Placas para TLC preparativa (PLC)
Las placas para TLC preparativa se utilizan para la separación analítica de muestras grandes. Las muestras suelen aplicarse como una banda ancha en vez de un punto y se analizan mediante detección de UV. Una vez resueltas, las bandas de la muestra suelen recuperarse de la placa raspando el adsorbente de la placa y eluyendo con un disolvente fuerte.
  • Disponibles con tipo de recubrimiento modificado y no modificado. 
  • Grosor del recubrimiento comprendido entre 0,5 mm y 2 mm.
  • Disponible con o sin indicadores fluorescentes
Polvo de adsorbente de gel de sílice para cromatografía en capa fina en una botella
Adsorbentes para TLC
Nuestros adsorbentes para TLC normalizados son adecuados para diferentes aplicaciones de TLC y PLC a la vez que proporcionan resultados analíticos fiables. Ofrecemos una gran variedad de adsorbentes para TLC: 
  • Tipos diferentes de material adsorbente como el gel de sílice 60, el óxido de aluminio o la celulosa
  • Varios grados y tamaños de partícula
  • Con o sin material aglutinante
  • Con o sin indicadores fluorescentes
Sistema de documentación TLC Explorer sobre un fondo amarillo.
Sistema de documentación TLC Explorer
Simplifique el análisis de las TLC con el TLC Explorer. Confíe en la precisión de las imágenes digitales y la detección automática de puntos para un análisis cuantitativo fiable y una interpretación coherente de los datos.   
  • Detección y medición simultáneas de placas de TLC, HPTLC y PLC
  • Título de imagen rápido en menos de 2 minutos con función automática de recorte y rotación
  • Ilumina el cromatograma desde arriba en modo de luz directa con 3 configuraciones de led: 254 nm, 365 nm y luz visible, con corrección automática de señales de fondo e iluminación no homogénea  
  • Equipado con reconocimiento automático de pistas y cálculo del factor de retención (Rf), así como detección del frente del disolvente y la línea basal. Los ajustes pueden hacerse manualmente.
  • Utiliza la medición densitométrica de vídeo para una cuantificación confiable de la TLC