InicioProductosCiencia de los materialesMateriales electrónicosComponentes electrónicos prefabricados y sustratos
Componentes electrónicos prefabricados y sustratos
Nuestros sustratos y componentes electrónicos prefabricados tienen como objetivo reducir en gran medida su tiempo de procesamiento para caracterizar sus materiales semiconductores recién desarrollados o para construir un sensor eficaz basado en FET destinado a detectar analitos químicos o biológicos. Sólo añada su opción de capa semiconductora.
- Construya rápidamente sus transistores de efecto de campo (FET) con nuestra serie de electrodos interdigitados de puerta trasera preestampados. Estos electrodos están prefabricados en obleas de silicio conductoras, utilizando la tecnología de elevación estándar y cuentan con contactos de fuente/drenaje óhmicos fiables, una relación de anchura a longitud de canal muy grande (500 a 4000) y una variedad de espesores dieléctricos y arquitecturas de dispositivos entre los que elegir.
- Nuestros circuitos de transistores de efecto de campo orgánico lateral (LOFET) de puerta trasera simplifican aún más su caracterización activa del material al requerir la medición de frecuencia sólo de los osciladores de anillo, evitando así la laboriosa medición y análisis de los transistores individuales.
- Pruebe sus dispositivos finales a través de nuestro Miniprober, que permite una medición rápida y sencilla del dispositivo con un contacto fiable con la almohadilla, sin necesidad de una estación de sonda.
- También ofrecemos chips de grafeno prefabricados en la configuración de un dispositivo de barra Hall, FET de 2 sondas o FET de 2 sondas con puerta líquida para realizar un seguimiento rápido de su investigación y aplicaciones de sensor de grafeno.
- Para sus requisitos de caracterización de nanodispositivos y nanomateriales, seleccione nuestras rejillas TEM y suministros en varios materiales de rejilla, tamaños de malla, configuraciones de rejilla, material de recubrimiento y grosor del recubrimiento, productos químicos de tinción y herramientas de preparación de las muestras.
- Nuestra amplia selección de componentes electroquímicos cuenta con una variedad de electrodos de referencia acuosos y no acuosos con factores de forma fáciles de manejar, así como electrodos auxiliares, de trabajo y de contador.
Recursos de productos relacionados
- Brochure: Product Information for Graphene FET GRFETS10
Basic handling instructions and testing protocol
- Brochure: User Protocol for Graphene FET GRFETS20
Basic handling instructions and testing protocol