Merck
03565
Supelco
MALDI validation set polystyrene Mp ~700 - 70 000
certified reference material
Sinónimos:
PS
Seleccione un Tamaño
1 SET
US$ 3.610,00
US$ 3.610,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 SET
US$ 3.610,00
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H5)]n
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 3.610,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Componentes
MALDI Standards are suitable for the validation and comparison of MALDI-ToF instruments. Certificates provide MALDI spectra including Mw, Mn and Mp values of select narrow polymers, which differ in molar mass.
This set inclces 6 different polystyrene standards ranging from Mp ~700 to ~70,000.
Each standard is characterized with GPC, a second absolute method (light scattering or H-NMR) and MALDI-ToF-MS.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)