Conexión y desconexión para bioprocesos
Los sistemas de transferencia de líquidos esterilizados que contienen tubos, conectores, abrazaderas, válvulas y desconectores proporcionan un vínculo fundamental entre las vías de líquidos desechables y los diversos pasos de su proceso aséptico, ya sea de plástico a acero inoxidable o de plástico a plástico. Ofrecemos tres tipos de conectores y una engarzadora para la desconexión estéril. También podemos configurar conjuntos de un solo uso convencionales con tipos comunes de tubos disponibles en el mercado, como la silicona curada con platino y el elastómero termoplástico C-Flex® 374.
Fiables y fáciles de usar, los conectores Lynx® se caracterizan por diseños exclusivos que permiten la transferencia de líquidos y mantienen la esterilidad. Los conectores Lynx® están disponibles por separado o como parte de un montaje completo.
Más información sobre
Productos
Conector Lynx® CDR (conectar, desconectar y reconectar)
El conector Lynx® CDR proporciona una conexión fiable y validada para múltiples transferencias de líquidos estériles. Está diseñado para proporcionar flexibilidad en el bioprocesamiento de un solo uso al permitir hasta seis conexiones, desconexiones y reconexiones de varias rutas de flujo manteniendo la esterilidad y la ausencia de fugas El conector estéril Lynx® CDR está disponible en una amplia variedad de tamaños, desde conexiones de espiga de 3/8 de pulgada hasta el formato TC de 1½ pulgada, y en configuraciones que van desde el muestreo hasta la transferencia de líquidos a granel, pasando por adiciones intermedias. Conecte, desconecte y vuelva a conectar sus sistemas híbridos y de un solo uso, tanto húmedos como bajo presión.
Conector Lynx® S2S (estéril a estéril)
El conector Lynx® S2S es un dispositivo de un solo uso, de accionamiento único, compatible con la esterilización mediante radiación gamma y autoclave que conecta vías de líquidos esterilizados. Una vez conectado el acoplamiento hembra y macho, se habilita la vía de líquido estéril y no podrá desmontarse.
Conector Lynx® ST (vapor a)
El conector Lynx® ST le permite integrar equipos de proceso de tuberías duras y tratables con vapor con vías de líquido estéril desechables. Disponible en tamaños de ¼, ½ y 1 pulgada, el conector Lynx®ST proporciona una conexión estéril económica, fácil y fiable para la transferencia o el muestreo seguros de líquidos estériles. El conector Lynx®ST es compatible con la esterilización mediante radiación gamma y autoclave, lo que lo hace ideal para su integración en montajes esterilizados.
Desconexión estéril
La engarzadora NovaSeal™ sella y desconecta de forma segura un conjunto de un solo uso en dos vías de líquido estéril. Disponible en formato manual y a pilas, la herramienta engarza y corta un engarce y un tubo de silicona al mismo tiempo en un solo movimiento. Esta combinación de engarce/tubo y herramienta engarzadora le proporciona un medio estéril para cortar y separar su conjunto Mobius®, mantener la esterilidad y proteger de forma segura el líquido del entorno exterior.
Recursos de productos relacionados
- Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
A holistic buffer management overview
- Tech Brief: Steam-In-Place Feasibility Study for Lynx® CDR 1.5-inch Female Sterile-to-Sterile Connectors
Describes the mechanical strength of Lynx® CDR connectors during extreme steaming conditions as well as their ability to be steam sterilized.
- Tech Brief: Lynx® S2S and Lynx® ST Connector Tubing Assembly Autoclave Sterilization
This study was designed to determine the minimum time required to achieve sterilization of different assemblies containing tubing, filters, and Lynx® S2S connectors using both gender couplings and Lynx® ST connectors.
- Tech Brief: Lynx® S2S Connector Capability and Integrity after Three Autoclave Sterilization
This technical brief summarizes data demonstrating the integrity and functionality of Lynx® S2S connectors after exposure to aggressive autoclave sterilization conditions.
- Data Sheet: Lynx® CDR Connector
The Lynx® CDR (Connect, Disconnect and Reconnect) device provides a reliable and validated connection for multiple transfers of sterile fluids.
- Data Sheet: Lynx® S2S Connector
The uniquely designed Lynx® S2S (sterile to sterile) connector is a single-use, single-actuation, gamma and autoclave compatible disposable device for connecting sterilized fluid paths in biopharmaceutical processes.
- Data Sheet: Lynx® ST Connector
Enables integration of steamable hard piped process equipment with disposable sterile fluid paths
- Data Sheet: NovaSeal™ Crimping Tool
Securely seal and separate single-use tubing
- Application Note: Implementation of Lynx® CDR Sterile Connectors in a Perfusion Application
This two-tiered study was designed to explore both how the connector may contribute to cell shear in flow rate conditions similar to those observed in typical 200 L perfusion bioprocesses, and also to demonstrate the efficacy of implementing a Lynx® CDR connector in an actual perfusion process using an XCell™ ATF 2 System.
- Application Note: Use of the Lynx® CDR Connector in a Non-classified “Gray Space” Environment
In this study, the Lynx® CDR Connector was utilized during two typical bioprocessing steps (media preparation and bioreactor fill) where multiple connections/disconnections are required.
- Tech Brief: Choosing the right sterile connector based on design and sterility test results
Factors to consider when choosing a single-use connector