Merck
A8971
Sigma-Aldrich
ProteoMass Apomyoglobin MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, (M+H+) 16,952.27 Da by calculation
Sinónimos:
Apomyoglobin, mass spec standard
Seleccione un Tamaño
5 X 1 VIAL
US$ 394,00
US$ 394,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 1 VIAL
US$ 394,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 394,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
mol peso
(M+H+) 16,952.27 Da by calculation
envase
vial of 10 nmol
Descripción general
ProteoMass Apomyoglobin MALDI-MS Standard is required to calibrate and test matrix assisted laser desorption ionization (MALDI) mass spectrometers.
Aplicación
ProteoMass Apomyoglobin MALDI-MS Standard has been used as an internal standard for MALDI-TOF-MS (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry) analysis.[1][2]
Información legal
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Study of papain-cystatin interaction by intensity fading MALDI-TOF-MS.
Shabab M, et al.
The Protein Journal, 27, 7-12 (2008)
Chuchu Zhang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(12), E2524-E2532 (2017-03-08)
Pain-producing animal venoms contain evolutionarily honed toxins that can be exploited to study and manipulate somatosensory and nociceptive signaling pathways. From a functional screen, we have identified a secreted phospholipase A2 (sPLA2)-like protein, BomoTx, from the Brazilian lancehead pit viper