Materias primas para medios de cultivo microbiológico
Las materias primas de los medios de cultivo son los ingredientes fundamentales utilizados para preparar las propias formulaciones de los medios de cultivo. Ofrecemos una extensa cartera de materias primas biológicas granuladas y en polvo que incluyen materias primas deshidratadas, como peptonas, agar-agar y extractos, así como aditivos. Están disponibles en muchas variedades para hacer frente a una amplia gama de aplicaciones de microbiología. Las materias primas deshidratadas están disponibles en formato granulado para facilitar una manipulación segura y un rendimiento óptimo. Las materias primas granuladas producen menos contaminación por polvo en el entorno de laboratorio y se disuelven rápidamente para garantizar propiedades de flujo óptimas. Todas nuestras materias primas combinan la seguridad de manejo y un rendimiento óptimo. Nuestras estrictas normas de control y gestión de la calidad son la base de su producción.
Visión general de la sección
Productos
Peptonas y extractos
Las peptonas son una mezcla de polipéptidos hidrosolubles, péptidos, aminoácidos y otras sustancias que quedan después de la digestión del material proteico. La calidad de la peptona viene determinada por la calidad de la materia prima, la digestión o los parámetros de hidrólisis seleccionados. Los extractos son extractos naturales, secos y purificados de levadura, plantas y material de origen animal, que a menudo se utilizan como fuente de proteínas, azúcares y factores esenciales de crecimiento. Las materias primas deben conservarse para evitar el crecimiento de microorganismos descomponedores. Disponemos de una variedad de peptonas y extractos para nuestros clientes, que se producen a partir de materiales de calidad seleccionados y son adecuados para una amplia gama de aplicaciones microbiológicas. Por razones éticas y medioambientales, ofrecemos también una de las mayores selecciones de peptonas y extractos vegetales.
Agar-agar
El agar-agar se utiliza para preparar medios de cultivo sólidos con agar, el polisacárido de la pared celular que estructura la cohesión celular de las algas marinas. El agar-agar ideal para uso microbiológico está exento de impurezas, bacterias termorresistentes y cualquier sustancia que pueda inhibir el crecimiento de los microorganismos. Los géneros de algas rojas que contienen agar-agar son Gelidium, Gracilaria, Petrocladia y Anpheltia. El agar-agar fabricado a partir de Gelidium sesquipedale garantiza la mejor calidad para fines bacteriológicos.
Aditivos
Los medios más selectivos requieren aditivos especiales para asegurar un aislamiento e identificación de microorganismos específicos con un rendimiento óptimo. Proporcionamos una flexibilidad añadida al ofrecer una amplia gama de aditivos idóneos, como antibióticos, agentes selectivos (sales biliares y detergentes), glicerol, azúcares, soluciones tampón, sales y factores de crecimiento. La preparación de medios de cultivo o el agregado de aditivos requiere mucho tiempo y es una posible fuente de contaminación. Para su comodidad, también ofrecemos una amplia gama de medios de cultivo granulados y en polvo listos para la preparación de medios.
Recursos relacionados
- Vegetable and Plant Peptones: Alternatives to Animal-derived Peptones in Microbiology
Plant-based vegetable peptones are strictly of non-animal origin, so they pose no risk of carrying animal and human diseases such as BSE into fermentations and produced materials.
- Base Ingredients of Microbiology Media
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
- Microbiology: Media Preparation
Adapt culture media for optimal microbial growth, considering nutrients and environmental conditions.
- Viable but Nonculturable (VBNC) Bacteria
Viable but nonculturable (VBNC) bacteria describes cells that cannot be normally cultured however, “resuscitation” of these cells can be mediated by a physical and different kind of chemical stimuli.
- Microbiology Introduction
Microbiologists focus on reproducible microbial growth, crucial for natural or engineered microorganisms, emphasizing reproducibility in cultures.
- Microbiology: Media Preparation
Adapt culture media for optimal microbial growth, considering nutrients and environmental conditions.
- ISO 11133:2014 Quality Culture Media for Food and Water Testing
EN ISO 11133:2014 standard mandatory for microbiological testing labs, ensuring quality in media preparation and testing.
- EN ISO 11133 Microbiological Culture Media
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.