Patrones para cromatografía iónica
La cromatografía iónica (IC) separa las moléculas cargadas en función de su afinidad por la resina de intercambio iónico. Es de dos tipos: intercambio catiónico e intercambio aniónico. La IC determina la concentración de iones en las disoluciones acuosas hasta el intervalo de partes por trillón (ppt). Es uno de los mejores métodos para ofrecer análisis cuantitativos de iones al nivel de ppt. El desarrollo de aparatos y columnas modernos ha convertido a la IC en una herramienta de análisis rápida, sencilla y fiable.
La calibración y el control de calidad de un sistema de IC son de vital importancia y requieren la selección de los patrones adecuados. Ofrecemos una amplia gama de materiales de referencia para IC, desde patrones monoiónicos a multiiónicos. Estos patrones los utilizan con frecuencia las industrias de los sectores medioambiental, de alimentos y bebidas, farmacéutico y otros.
Nuestra cartera consta de CRM de las reconocidas marcas Certipur® y TraceCERT®. Esos materiales de referencia certificados se producen bajo la doble acreditación ISO/IEC 17025 e ISO 17034. Los CRM son trazables hasta los materiales patrón de referencia (SRM) del Instituto Nacional de Patrones y Tecnología (NIST).
Productos
Recursos de productos relacionados
- Ion Chromatography for Sugar Testing in Food and Environmental Analysis
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.
- Analytix: Organic Acid Certified Reference Materials for IC
Patrones y kits multiiónicos
Nuestra selección consta de una serie de más de 38 disoluciones diferentes de materiales de referencia multianiónicos y multicatiónicos. Los productos TraceCERT® son materiales de referencia certificados que se producen bajo la doble acreditación ISO/IEC 17025 e ISO 17034.
Nuestra oferta incluye también un kit IQ/OQ/PQ para cromatografía iónica. El producto puede analizar la linealidad de la detección, la precisión del inyector y el arrastre del inyector. Los patrones de 50 mg/kg prueban la repetibilidad (precisión del inyector), mientras que los patrones de 1 000 mg/kg verifican el arrastre máximo durante la inyección. Se utilizan patrones de 5 a 100 mg/kg para probar la linealidad del detector.
Aniones
Nuestra cartera de productos incluye una completa gama de más de 40 disoluciones diferentes de patrones de aniones orgánicos e inorgánicos de un solo componente de la marca TraceCERT®. Los productos están disponibles en concentraciones de 1 000 mg/l.
Cationes
Ofrecemos 15 disoluciones de materiales de referencia de cationes certificados TraceCERT®, entre ellos el amonio y algunos de los iones metálicos alcalinos, alcalinotérreos y de transición más comúnmente probados. Todos los productos están disponibles en una concentración de 1000 mg/l y están certificados según la ISO/IEC 17025 y la ISO 17034.
Carbohidratos y azúcares
Ofrecemos disoluciones de materiales de referencia certificados TraceCERT® para el análisis de monosacáridos y disacáridos mediante cromatografía iónica. Los CRM disponibles son para fructosa, galactosa, glucosa, lactosa, sacarosa y glicerol.