Merck
Fotocatalizadores
Fotorreactor en un laboratorio de síntesis orgánica para catálisis fotorrédox
La catálisis fotorrédox es una herramienta potente en la síntesis química orgánica que utiliza luz visible para estimular una reacción química. La adopción generalizada de la catálisis fotorrédox con luz visible ha dependido del acceso a los fotocatalizadores y una fuente de luz fiable. Nos es grato propiciar sus esfuerzos de fotocatálisis para crear nuevos enlaces y montar rápidamente productos complejos.  
Los químicos han peleado durante mucho tiempo con la reproducibilidad en la química fotorrédox. Tanto las configuraciones de reacción variadas como las reacciones individuales realizadas con la misma configuración pueden ser complicadas. Con nuestro nuevo material de laboratorio buscamos aliviar estos problemas proporcionando fotorreactores para cada etapa de desarrollo de la reacción, asegurando a la vez niveles de uniformidad entre las distintas reacciones fotocatalíticas y entre ejecuciones.
Más información
 Nuestros fotorreactores actúan como fuentes de luz visible fiables para una variedad de aplicaciones y escalas de reacción:  
  • El kit iniciador Photo KitAlysis es perfecto para el cribado de 24 reacciones fotocatalíticas simultáneas a microescala para la optimización de la reacción.
  • El fotorreactor SynLED Parallel permite reacciones a escala pequeña para la generación rápida de bibliotecas mediante la ejecución de 16 reacciones simultáneas en 2 viales.
  • El Penn PhD combina iluminación LED, agitación mecánica y enfriamiento en un dispositivo a la vez que acepta viales de reacción que van desde 1 ml hasta 40 ml, lo que permite a los químicos agilizar las secuencias sintéticas.
  • En el Bio-Photoreactor BPR200 se utiliza iluminación LED y un disipador de calor autorrefrigerante para aplicaciones en reacciones fotorrédox paralelas, marcaje covalente de biomoléculas y experimentos en los que se utilicen células vivas.
  • El LightOx PhotoReact 365 proporciona iluminación UV adecuada para reacciones fotoquímicas y fotobiológicas de cribado de gran rendimiento.
Consulte nuestro artículo técnico sobre fotocatálisis para determinar qué fotorreactor es el más adecuado para sus requisitos.
Con una cartera en continuo crecimiento de catalizadores de acridinio, iridio y rutenio, y otros fotocatalizadores y ligandos orgánicos carentes de metales, proporcionamos una amplia gama de catalizadores fotorrédox complejos para cualquier diseño de reacción. Nuestros kits de cribado KitAlysis™ permiten a los químicos encontrar con rapidez y eficacia buenas condiciones de reacción para una gran variedad de reacciones fotorrédox catalizadas.
Recursos de productos relacionados
Artículo: Visible-light Photoredox Catalysis
Destacados
Guía para catálisis fotorrédox
Suscríbase a su guía de catálisis fotorrédox gratuita, que contiene ejemplos clave de formaciones de enlace previamente inaccesibles, configuraciones de reacción estándar, y referencias y propiedades de catalizadores.
Fundamentos y aplicaciones de los catalizadores fotorrédox en la síntesis orgánica y macromolecular
En este seminario virtual se analizan las consideraciones fotofísicas básicas de los catalizadores fotorrédox y cómo aplicarlos en la síntesis orgánica.
Iluminando la investigación con el fotorreactor de sobremesa LightOx PhotoReact 365
La investigación fotoquímica y fotobiológica es un campo en rápido crecimiento con requisitos experimentales únicos. Conseguir un medio fiable y reproducible de irradiación de la muestra suele resultar tan complejo como realizar la propia investigación.