Merck
InicioProductosQuímica analíticaCromatografía analíticaColumnas, accesorios y adsorbentes para cromatografía de gases
Columnas, accesorios y adsorbentes para cromatografía de gases
La cromatografía de gases (GC) es una técnica cromatográfica utilizada para la separación rápida de compuestos volátiles utilizando un gas portador inerte (fase móvil). La fase móvil impulsa los compuestos gaseosos a través de la columna calentada que está recubierta con una fase estacionaria sólida o líquida. Las diferencias en las propiedades químicas y físicas de los compuestos vaporizados y sus interacciones con la fase estacionaria son la base del proceso de separación. 
Ver productos destacados:
Recursos relacionados
  • SupraSolv® GC Solvent Specifications
    Our GC solvents have been specially developed and tested for ECD, FID and MS detection or for headspace gas chromatography to ensure accurate, reliable and reproducible analytical results.
  • Brochure: GC Workflow
    We provide a comprehensive range of high quality tools for each step of the GC workflow ensuring accuracy, precision and consistency of your analysis.
  • GC Columns Selection Guide
    An optimized chromatographic separation begins with the column. The selection of the proper capillary column for any application should be based on four significant factors: stationary phase, column I.D., film thickness, and column length.
  • Brochure: GC Solvents
    As the world’s leading supplier of high-purity solvents, we offer a full range of products for every gas chromatography application in the laboratory - including highly sensitive pesticide and dioxin analyses.
  • Brochure: GC Accessories
    Choosing the proper items for routine system maintenance and new column installation can save costly downtime and rework, plus help prevent inaccurate chromatographic results.
  • Guide: Environmental & Agricultural GC Columns Selection Guide
    We have developed the most extensive line of special purpose columns designed for industry specific applications. These columns are manufactured to deliver high resolution, great analyte response, low bleed, and long column life to achieve the analytical performance you require.
  • Flyer: Determination of Benzene in Reformulated Gasoline
    The amount of benzene in gasoline is a concern because it is a known human carcinogen, and exposure to it has been linked to detrimental health effects.
Página 1 de 2
Columnas para GC
Una mejor separación cromatográfica comienza con la selección de la columna apropiada. En GC, hay dos tipos de columnas disponibles: columnas capilares y columnas rellenas.
Columnas para GC rellenas
Las columnas para GC rellenas consisten en tubos de acero inoxidable, PTFE o vidrio llenos de material de relleno (fase estacionaria). Las columnas rellenas pueden manejar mayores volúmenes de muestra y no son sensibles a la contaminación. Las columnas de vidrio se utilizan para aplicaciones que requieren mucha inercia, las columnas de metal están destinadas a aplicaciones menos exigentes; las columnas de PTFE son preferidas para aplicaciones a baja temperatura.
Columnas capilares para GC
Las columnas capilares para GC son las más adecuadas para ensayos muy sensibles. Las columnas capilares consisten de un delgado tubo de vidrio de sílice fundida en el que la fase estacionaria se une químicamente a, o recubre, la superficie interna de la columna.
Las columnas para GC no polares son las más adecuadas para el análisis de compuestos no polares, por ejemplo de alcanos. Equity®-1, Petrocol®, SPB®-1, SPB®-Octyl, y SLB®-5ms son productos muy recomendados para la separación de compuestos no polares. Las columnas polares para GC son más eficaces en la separación de analitos polares. SPB®-624, OVI-G43, SPB®- 20, Equity®-1701, SPB®-35 SPB®-50, SPB®-225, PAG, SPB®-1000, SLB®-IL60i, y Nukol™ son algunas de las columnas polares que proporcionan la mejor separación de compuestos polares.
Entre las columnas muy polares se cuentan las que contienen fases estacionarias con un mayor porcentaje de grupos funcionales de cianopropilo. Estas fases presentan una variedad de interacciones favorables a la separación de compuestos polarizables. Los compuestos polarizables son los que contienen C y H, pero con uno o más enlaces C=C o C≡C. Columnas capilares muy polares: SP®-2330, SP®-2331, SP®-2380, SP®-2560, SP®-2340, TCEP, SLB®-IL111i.
Accesorios de GC
Los accesorios de GC adecuados para los equipos habituales de GC son: septos de GC, revestimientos de entrada, juntas de entrada, férulas, tuercas, precolumnas, conectores, flujómetros, herramientas manuales, jeringas, viales y lámparas de detector de fotoionización (PID).
Purificación y gestión de gases
Un sistema de suministro de gas debe proporcionar un gas de fase móvil de gran pureza a una presión adecuada en función de su uso previsto. Ofrecemos productos que purifican y manejan el flujo de gas (HE, H, N, Ar): purificadores, productos de tubería y regulación, generadores de gas y compresores de aire.
Adsorbentes de carbono para GC
Ofrecemos absorbentes de carbono de ingeniería muy sofisticada (Carbosieve®, Graphsphere™, Carbotrap® y Carbopack™) y varios tamices moleculares y adsorbentes poliméricos porosos de uso común para el análisis mediante GC. Las características clave de nuestros adsorbentes de carbono son:
  • Duros y no desmenuzables
  • Muy porosos
  • De naturaleza hidrófoba, por consiguiente, adecuado para entornos húmedos
  • Utilizados para moléculas con un tamaño de analito relativo a n-alcanos C2-C5.