Soluciones para inyectables y formulaciones de administración por vía parenteral
La esterilidad es clave para aplicaciones de alto riesgo como inyectables, formulaciones para administración por vía parenteral, colirios y disoluciones para diálisis peritoneal, y muchas más. El panorama normativo ha ido evolucionando con mayores exigencias de los organismos competentes para mejorar la seguridad de los pacientes.
Mitigación del riesgo de las formulaciones inyectables y de administración por vía parenteral
Los productos de alto riesgo deben ser estériles y en esencia carentes de endotoxinas. Un fabricante no puede confiar únicamente en los procesos de esterilización terminales o en las pruebas de control de calidad para garantizar que se cumplen esos requisitos. Entre las consideraciones clave para aplicaciones de alto riesgo se encuentran:
- La minimización del riesgo durante todo el proceso para producir un producto inocuo.
- El uso de materias primas de alta calidad y baja biocarga, ya que la biocarga debe estar en línea con las capacidades del método de esterilización seleccionado.
- La utilización de de materias primas con bajo contenido de endotoxinas para mejorar la seguridad del paciente.
Selección del método de esterilización
La esterilización terminal es el método de elección, ya que limita los posibles errores, puede validarse y controlarse, y, por consiguiente, mejora la seguridad del paciente. Sin embargo, quizá no sea posible utilizarla en todos los casos, por ejemplo, por incompatibilidad de la opción de embalaje seleccionada o por los posibles productos de degradación.
Ya se utilice la esterilización terminal o el procesamiento aséptico y la filtración esterilizante, es crucial minimizar el riesgo a todo lo largo del proceso para obtener un producto inocuo para el medio ambiente, el personal, los componentes, el equipo y los procesos como factores típicos a considerar. Además, debe implantarse un control de calidad, una evaluación de riesgos y una gestión de riesgos.
Materias primas seguras, uniformes y con riesgo mitigado
Para mitigar los riesgos, lo mejor es reducir las cantidades de biocarga a lo largo de todo el proceso. La contaminación microbiana presenta un riesgo para el paciente y también puede inducir inestabilidades en la formulación y los API. Los subproductos causados por la contaminación microbiana son igualmente críticos y es posible que pasen desapercibidos con las pruebas habituales establecidas. Por eso es importante el control de las cantidades de biocarga en las posibles fuentes de contaminación.
La minimización del grado de contaminación microbiana mediante la elección de las materias primas y el procesamiento aséptico admiten cargas microbianas previas a la esterilización que son adecuadamente bajas para el método de esterilidad seleccionado, a fin de garantizar la esterilidad final del fármaco.
El reto de las endotoxinas
Es difícil eliminar las endotoxinas de las materias primas y casi imposible eliminarlas de la formulación. En comparación con otros tipos de formulaciones, en las formulaciones parenterales las endotoxinas representan un riesgo añadido para la seguridad del paciente. Por lo tanto, dichas formulaciones tienen requisitos normativos más estrictos con respecto a las endotoxinas.
Por consiguiente es fundamental implantar medidas de precaución, en especial cuando los materiales proceden de fuentes naturales o se producen biológicamente, o cuando intervienen pasos a granel no estériles o disoluciones sin conservación.
Nuestra cartera respaldada por documentación normativa
Como su socio preferido para formulaciones de alto riesgo, le ofrecemos amplios conocimientos normativos y la experiencia necesaria para ayudarle a implantar sus objetivos precisos. Le ayudaremos con la combinación perfecta de servicios de productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, y con la experiencia que necesita.
Nuestra amplia cartera proporciona soluciones de materias primas de gran calidad, respaldadas por una profunda experiencia normativa, técnica y de aplicaciones. ¿Por qué? Porque entendemos la importancia crítica de la seguridad del paciente y su requisitos de inocuidad y escalabilidad. Los aspectos clave de lo que ofrecemos son los más altos estándares de calidad, pureza y fiabilidad para sus formulaciones de administración por vía parenteral.
El programa Emprove® le permite reducir el tiempo y el esfuerzo proporcionándole la documentación normativa. Incluye más de 400 materias primas y materias de partida, así como 20 familias de filtros y productos de un solo uso para ayudarle a superar los retos normativos, gestionar los riesgos y mejorar los procesos de fabricación. Nuestra documentación y experiencia con visión de futuro en materia normativa minimizan los riesgos y aceleran la comercialización.
En función de los requisitos y retos a los que se enfrenta, como socio fiel y fiable, le proporcionamos:
- Gama de productos Emprove® Expert para satisfacer los requisitos de las aplicaciones líquidas de alto riesgo con bajas concentraciones de endotoxinas y biocarga especificadas
- Expedientes Emprove® que proporcionan documentación completa y actualizada para respaldar la evaluación de riesgos
- Información sobre impurezas elementales de acuerdo con ICH Q3D
- Conocimientos normativos y asistencia de expertos
Recursos de productos relacionados
- Flyer: Requirements for Parenteral Applications
Browse the PDF flyer showcasing key features of our product portfolio
- Webinar: Excipients Selection for High-Risk Formulations
Get information on excipient selection and process optimization
- Article: Mitigating Parenteral Excipients Risks
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
- Article: Ensuring Sterility in Parenteral Drug Manufacturing
Learn strategies to help ensure the sterility of parenteral drugs and minimize risk during manufacturing of these high-risk applications.
Herramientas web
- Parenteral Process Guide
Find information on process design considerations at key steps of a parenteral process
- Biopharmaceutical Application Guide
Explore products and services for mAb, vaccines, microbial, ADC, and plasma processes
- Pharmaceutical Application Guide
Explore products and services for each step of your pharmaceutical manufacturing process