Merck
Esterilización mediante filtración y llenado final
La imagen parece ser un entorno médico o de laboratorio con varios equipos interconectados que podrían utilizarse para investigación o tratamiento.
La filtración y el llenado final estériles constituyen las últimas etapas del proceso de producción y son operaciones fundamentales para garantizar la esterilidad del producto y la inocuidad de los medicamentos para los pacientes. Nuestros sistemas Mobius® de un solo uso pueden diseñarse para incluir filtros de esterilización simples o redundantes y ofrecer a los fabricantes velocidad, flexibilidad y eficiencia mejorada.   
Filtros para filtración aséptica
Los filtros de gas son fundamentales para mantener una barrera entre el entorno y la trayectoria aséptica del líquido. Los filtros que contienen nuestra membrana hidrófoba Millipore Express® SPG (estéril, gammafóbica) de calidad esterilizante son la opción preferida para la filtración y el venteo de gases en aplicaciones de un solo uso.
Los filtros de barrera Millipak® contienen membranas Durapore® hidrófilas e hidrófobas de grado esterilizante, lo que permite el flujo de líquidos y gases. Estos filtros simplifican las PUPSIT al mantener la esterilidad del sistema a la vez que eliminan las limitaciones de una bolsa o un tanque de lavado.
Para la esterilización por filtración de líquidos acuosos, los filtros que contienen nuestra membrana Durapore® de fluoruro de polivinilideno (PVDF) probada ofrecen una baja adsorción de proteínas y una solidez superior. Para algunos procesos, nuestras fiables membranas de filtración Millipore Express® de polietersulfona (PES) pueden ser una mejor opción.
Nuestras membranas de filtración están disponibles en varios formatos de filtro y son totalmente escalables, desde dispositivos a pequeña escala hasta la fabricación a escala piloto y de producción. Los filtros encapsulados son compatibles con la esterilización en autoclave o con radiación gamma y también están disponibles preesterilizados para ofrecer la máxima flexibilidad.
  • Los filtros de llenado final Millipak® contienen una membrana de PVDF Durapore® disponible en varios tamaños de poro. El formato de disco apilado de la cápsula minimiza el volumen de retención del producto.
  • Los filtros de 0,22 µm Durapore® contienen una única capa de membrana de PVDF de grado esterilizante de 0,22 µm y son sólidos, de baja adsorción de proteínas y están disponibles en varios formatos.
  • Los filtros Millipore Express® SHF (estériles, de flujo elevado) contienen una única capa de membrana de PES de grado esterilizante de 0,2 µm y ofrecen un flujo elevado y una compatibilidad química extremadamente amplia.
  • Las membranas de filtración de PVDF Durapore® de 5,0 µm eliminan los agregados y las partículas de los filtros estériles para líquidos a granel y están disponibles en varios formatos de filtro.
Realización de pruebas de integridad posesterilización (PUPSIT) con un proceso de filtración redundante de un solo uso (SURF)
Descubra el proceso de SURF a través de un video animado. 
Conjuntos de llenado de un solo uso para procesos de llenado y acabado
Nuestros conjuntos de llenado de un solo uso están diseñados a medida para integrarse con varias marcas de aisladores o máquinas de llenado RABS. Nuestros expertos de Mobius® colaboran con usted y su proveedor de maquinaria para garantizar que el sistema se ha diseñado según sus requisitos y que cumple las expectativas normativas. Nuestra diversa cartera de componentes de un solo uso puede integrarse fácilmente en su sistema de llenado e incluye:
  • Conectores estériles
  • Bolsas de cabezal 2D de hasta 50 l.
  • Tubos de la bomba de dosificación
  • Colectores TC moldeados
  • Bolsas beta
  • Agujas de llenado de un solo uso
El resultado es un sistema de llenado final de un solo uso que está listo para usar de inmediato, con conjuntos modulares totalmente optimizados. Estos sistemas son replicables y escalables, y simplifican la transferencia de tecnología a través de varias plantas.
Póngase en contacto con su representante local para obtener ayuda con el diseño de un conjunto de llenado y filtración final personalizado. 
Cumplimiento normativo
Como complemento de nuestra cartera de productos, el programa Emprove® recopila datos completos de pruebas específicas del producto, declaraciones de calidad e información normativa en un formato fácilmente disponible para simplificar sus requisitos de cumplimiento.
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 244
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 244