Placas de fondo continuo MultiScreen®
Las microplacas MultiScreen® están disponibles como microplacas no estériles de 96 y 384 pocillos transparentes, blancas, negras o naturales. Las microplacas de poliestireno se utilizan normalmente para análisis bioquímicos, como aplicaciones colorimétricas, luminiscentes y fluorescentes, por ejemplo, en los análisis de Bradford-Lowry o de la luciferasa, que suelen realizarse en lectores de microplacas. Las microplacas de polipropileno se utilizan comúnmente para la conservación de productos químicos, ácidos nucleicos y proteínas. Estas microplacas también pueden utilizarse para ensayos colorimétricos y reacciones bioquímicas básicas.
Más información sobre
- Placas MultiScreen® de poliestireno
- Placas MultiScreen® de polipropileno
- Placas para ELISA Multiscreen®
Productos
Placas de poliestireno MultiScreen®
El poliestireno es un polímero muy transparente con excelentes propiedades ópticas que lo hacen ideal para mediciones ópticas precisas. Las microplacas de poliestireno MultiScreen® están disponibles actualmente como microplacas de 96 pocillos no estériles transparentes, blancas o negras.
- Microplacas transparentes para valoraciones de absorbancia y colorimétricas
- Microplacas negras para análisis de luminiscencia de alta señal y de fluorescencia
- Microplacas blancas para análisis de luminiscencia de baja señal y análisis TR-FRET
Placas de polipropileno MultiScreen®
El polipropileno se caracteriza por su excelente estabilidad química y térmica. Es el polímero ideal para la conservación de las microplacas. Las moléculas polares, como las proteínas o el ADN, se unen menos al polipropileno que al poliestireno. Las microplacas de polipropileno MultiScreen® están disponibles actualmente como microplacas no estériles en formatos naturales de 96 y 384 pocillos.
- Biológicamente inertes
- Amplia compatibilidad química
- Resistencia a altas temperaturas, desde -196 °C hasta + 121 °C.
- Las placas de fondo en V tienen pocillos de forma cónica para una mejor recuperación de la muestra
- Las placas de fondo en U tienen los pocillos sin esquinas filosas para una mejor suspensión
Placas MultiScreen® para ELISA
El enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA) es una técnica de análisis en placa diseñada para detectar y cuantificar sustancias solubles como péptidos, proteínas, anticuerpos y hormonas. Las microplacas MultiScreen® ELISA están fabricadas en poliestireno y disponibles en formatos de tiras de 96 u 8 pocillos. Los formatos de tiras de 8 pocillos permiten utilizar en un análisis «tiras» de pocillos en una columna en lugar de consumir toda la microplaca. Están disponibles con superficies de adsorción media o alta para adaptarse mejor a las necesidades de la aplicación y las moléculas implicadas.
- Las placas de gran adsorción tienen una superficie de poliestireno que ha sido tratada específicamente para proporcionar una superficie hidrófila para una mayor adsorción proteica.
- Las placas de adsorción media tienen una superficie de poliestireno menos hidrófila y, por tanto, son más adecuadas para recubrir proteínas y péptidos no polares
Recursos de productos relacionados
- Flyer: MultiScreen® Microplates
The right microplate can improve data consistency and signal-to-noise, help conserve reagent and samples, and save time and cost.
- Brochure: MultiScreen®/Millicell® Plates
This guide for pharmaceutical development, discovery research, molecular biology and sample preparation includes products for screening and cell culture.