1.02781
2-Propanol
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, suitable for ASTM® 7979, EPA 8327, ASTM® 7968, LiChrosolv®
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
2-Propanol, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
LiChrosolv®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Methode(n)
LC/MS: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤150 ppb Na (Sodium)
≤5 ppb Any further metal (ICP-MS)
≤5 ppb K (Potassium)
Abdampfrückstand
≤2.0 mg/L
Farbe
APHA: ≤10
Durchlässigkeit
220 nm, ≥80% (Checking after purging with N2)
230 nm, ≥90% (Checking after purging with N2)
250 nm, ≥99% (Checking after purging with N2)
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 2,0 mg/l
Farbe: ≤ 10 Hazen
Wasser: ≤ 0,05 %
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Gradient grade (bei 235 nm): ≤ 1,0 mAU
Gradient grade (bei 254 nm): ≤ 1,0 mAU
Fluoreszenz (als Quinin bei 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluoreszenz (als Quinin bei 365 nm): ≤ 0,5 ppb
Durchlässigkeit (Überprüfung nach Spülung mit N₂ (bei 220 nm)): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (Überprüfung nach Spülung mit N₂ (bei 230 nm)): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (Überprüfung nach Spülung mit N₂ (ab 250 nm)): ≥ 99 %
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10 ppb
Fe (Eisen): ≤ 10 ppb
K (Kalium): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppb
Na (Natrium): ≤ 150 ppb
Jedes weitere Metall (ICP-MS): ≤ 5 ppb
Geeignet für LC-MS; Intensität des Hintergrundmassenpeaks bezogen auf Reserpin (APCI/ESI positiv): ≤ 10 ppb
Geeignet für LC-MS; Intensität des Hintergrundmassenpeaks bezogen auf Reserpin (APCI/ESI negativ): ≤ 20 ppb
Gefiltert mit 0,2-µm-Filter.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Determination of plasma protein binding using a SupelTM C18 pin device based BioSPME method for efficient sample preparation, along with a comparison to the equilibrium dialysis method.
Learn about Supel™ BioSPME C18 96-pin tool to prepare a clean sample with minimal matrix effects for an LC-MS/MS analysis from human plasma and its comparison with acetonitrile-based precipitation.
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
The application note describes a comparative analysis of plasma protein binding results for free/bound drugs using two different sample extraction steps, with and without agitation.
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.