Merck
MSSAFE
Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail
MS-SAFE, powder, Protease inhibitors: serine, cysteine and aspartic proteases and metalloproteases. Phosphatase inhibitors: tyrosine, serine/threonine, acid and alkaline phosphatases.
Synonym(e):
Massenspektrometriesicherer Protease- und Phosphatasehemmer-Cocktail
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 VIAL
€ 73,60
5 VIALS
€ 303,00
€ 73,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
powder
Solubility:
water: 0.1 g/mL, clear, colorless
Storage temp.:
2-8°C
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MS-SAFE Protease- und Phosphatasehemmer,
description
for use with mammalian cell and tissue extract, lyophilized powder
form
powder
solubility
water: 0.1 g/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
P8465P8215PIC0007
form
powder
form
lyophilized powder
form
DMSO solution
form
ready-to-use solution
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
water: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
description
for use with mammalian cell and tissue extract, lyophilized powder
description
-
description
-
description
-
General description
Massenspektrometrie(MS)-kompatibler Proteasehemmer-Cocktail und Phosphatasehemmer-Cocktail, mit breiter Spezifität zum Hemmen von:
  • Serin-, Cystein- und Asparaginproteasen sowie Metallproteasen
  • Tyrosin, Serin/Threonin, sauren und alkalischen Phosphatasen
Alle Hemmer und Füllstoffe wurden so ausgewählt, dass sie die LC-MS-Analysen nicht behindern. Zu einer kovalenten, irreversiblen Proteinmodifikation fähige Hemmer wurden vermieden. Dieser Cocktail ist EDTA-frei. Alle Hemmer wurden so ausgewählt, dass sie eine einfache nachgelagerte Probenverarbeitung ermöglichen, z. B. eine immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC) für die His-markierte Proteinaufreinigung und speziell die Anreicherung von Phosphopeptiden.
Application
In Zelllysaten und Lebergewebeextrakten von Säugetieren getestet. Zum Gebrauch in Proben entwickelt, die dann mit den Methoden der Massenspektronomie analysiert werden.
MS-SAFE Protease- und Phosphatase-Inhibitor wird zum Messen der Aktivität der ribosomalen Proteinkinase S6 (S6K) verwendet.[1]
Biochem/physiol Actions
Proteasehemmer: Serin-, Cystein- und Asparaginproteasen sowie Metallproteasen
Phosphatasehemmer: Tyrosin, Serin/Threonin, saure und alkalische Phosphatasen
Features and Benefits
Vollständiger Protease- und Phosphataseinhibitor-Cocktail für die Massenspektrometrie
Mit Downstream-Probenverarbeitung wie His-markierte Proteinaufreinigung und Phosphopeptidanreicherung kompatibel
Ermöglicht die genaue Messung der Proteinaktivität und Identifizierung von Phosphorylierungsstellen.
Physical form
Wasserlösliches, lyophilisiertes Pulver
Preparation Note
Ein Fläschchen ergibt 20 mL einer 1× Inhibitor-Cocktail-Arbeitslösung unter Verwendung eines Wasser- oder Extraktions-/Lysepuffers. Als Alternative kann eine 10× konzentrierte Lösung zubereitet werden, indem 2 mL Wasser oder Extraktions-/Lysepuffer zugegeben wird. Diese 10× Lösung kann dann nach Bedarf um den Faktor 10 zu einem Extraktions-/Lysepuffer verdünnt werden, um eine 1× Arbeitslösung zu erhalten.
Other Notes
Proteasehemmer:
  • Bestatin-Hydrochlorid
  • Leupeptin
  • Phosphoramidon-Dinatriumsalz
  • Pepstatin A
  • Elastatinal
  • Aprotinin
  • Nafamostat-Mesylat
  • Antipain
Phosphatasehemmer
  • Okadasäure
  • Natriumfluorid
  • Natriumorthovanadat
  • Bromotetramisoloxalat
Füllstoffe
  • β-Lactose
  • DL-Leukin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mark D Schuchard et al.
BioTechniques, 39(2), 239-247 (2005-08-25)
The inclusion of protease inhibitors in serum or plasma samples has been found to significantly impact the isoform profile of selected plasma proteins as seen on 2-dimensional electrophoresis (2-DE) gels. With the addition of a protease inhibitor cocktail, several human
S K Sreedharan et al.
The Biochemical journal, 316 ( Pt 3), 777-786 (1996-06-15)
1-trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido(4-guanidino)butane (E-64) was shown to inhibit beta-trypsin by a reversible competitive mechanism; this contrasts with the widely held view that E-64 is a class-specific inhibitor of the cysteine proteinases and reports in the literature that it does not inhibit a
Junguo Ma et al.
Chemosphere, 194, 773-783 (2017-12-19)
A previous study showed that microcystin-LR (MC-LR) exerted cytotoxicity and induced apoptosis in HepG2 cells. In the present study, we investigated whether oxidative stress-mediated p53/p21
Chandresh R Gajera et al.
Journal of neuroscience methods, 312, 73-83 (2018-11-23)
Synaptic alterations, especially presynaptic changes, are cardinal features of neurodegenerative diseases and strongly correlate with cognitive decline. We report "Mass Synaptometry" for the high-dimensional analysis of individual human synaptosomes, enriched nerve terminals from brain. This method was adapted from cytometry
Aberrant REDD1-mTORC1 responses to insulin in skeletal muscle from Type 2 diabetics.
Williamson, D.L., et al.
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 309, R855-R863 (2015)
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.