Fortfahren mit
4445494
P450 Human Induction Starter Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 2.670,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352204
€ 2.670,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
LC/MS: suitable
Quality Segment
General description
The P450 Human Induction Starter Kit provides a complete package for the analysis of four human CYP450 isoforms (1A2, 2B6, 3A4, and 3A5) using MRM analysis. The kit contains a detailed protocol, instrument data acquisition methods, processing methods, LC column, stable isotope-labeled synthetic peptide standards, trypsin, and all buffers and reagents for 100 assays.
Analysis Note
To view the Protocol for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Quick Reference Card link.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
44452524466004CLS4069
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2 Inhalation
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)