Fortfahren mit
1.06035
Methanol
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Synonym(e):
Methylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-659-6
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Methanol, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Quality Segment
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1621, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for EPA 537.1, suitable for EPA 8327, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for EPA OTM-45, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for GB 5009.253-2016, suitable for ISO 21675 2019, suitable for ISO 25101, suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
SMILES string
CO
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water, ≤10 ppb Al (Aluminium), ≤10 ppb Ca (Calcium), ≤10 ppb Fe (Iron), ≤10 ppb Mg (Magnesium), ≤100 ppb Na (Sodium), ≤5 ppb Any further metal (ICP-MS), ≤5 ppb K (Potassium)
evapn. residue
≤1.0 mg/L
transmittance
210 nm, ≥35%, 220 nm, ≥60%, 230 nm, ≥75%, 260 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
format
neat
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
LiChrosolv hypergrade-Lösungsmittel werden auf Eignung für die LC-MS getestet und erfüllen sämtliche Anforderungen moderner LC-MS-Ionisationsverfahren (ESI/APCI - positiv und negativ). Dank ihres geringen Ionenhintergrundgehalts und der niedrigen Ionenunterdrückung garantieren LiChrosolv hypergrade-Lösungsmittel eine hohe Reproduzierbarkeit und Ionisierungseffizienz. Das Verpackungsmaterial wurde verbessert, um den Qualitätsansprüchen der LC-MS genau zu entsprechen.
Application
  • The composition of chemicals and anti-osteogenic properties in the volatile extracts from Homalomena gigantea rhizome: Diese Studie unterstreicht die Rolle von Methanol bei der Extraktion und Analyse flüchtiger organischer Verbindungen aus Heilpflanzen und liefert wertvolle Erkenntnisse für Forscher in der Pharmakologie und der Naturproduktchemie (Thanh et al., 2024).
  • A homochiral tartrate-bridged dinuclear chromium(III) complex anion with a resonance-assisted hydrogen bond for proton conduction: Methanol wird als Lösungsmittel bei der Synthese komplexer anorganischer Verbindungen verwendet, die für die Entwicklung neuer Materialien für Energieanwendungen wie Protonenaustauschmembranen unerlässlich sind (Dunatov et al., 2024).
Preparation Note
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,9 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 1,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,01 %
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10 ppb
Fe (Eisen): ≤ 10 ppb
K (Kalium): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppb
Na (Natrium): ≤ 100 ppb
Weitere Metalle (ICP-MS): ≤ 5 ppb
Gradient grade (bei 220 nm): ≤ 2,0 mAU
Gradient grade (bei 254 nm): ≤ 1,0 mAU
Fluoreszenz (als Chinin bei 235 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluoreszenz (als Chinin bei 365 nm): ≤ 0,5 ppb
Durchlässigkeit (bei 210 nm): ≥ 35 %
Durchlässigkeit (bei 220 nm): ≥ 60 %
Durchlässigkeit (bei 230 nm): ≥ 75 %
Durchlässigkeit (ab 260 nm): ≥ 98 %
Eignung für LC-MS; Intensität Einzelsignal bezogen auf Reserpin (APCI/ESI positiv): ≤ 2 ppb
Eignung für LC-MS; Intensität Einzelsignal bezogen auf Reserpin (APCI/ESI negativ): ≤ 20 ppb
Filtriert durch 0,2-µm-Filter.
Verdunstungszahl: 1,9
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.037266463771.04732
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
assay
≥99.9% (GC)
assay
99.9% (GC)
assay
≥99.9%
assay
≥99.9% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
−98 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
HPLC Analysis of Immunoglobulin G (IgG) on Zenix® SEC-150 versus Zenix® SEC-300, Effect of Pore Size on Resolution
High resolution separations of low molecular weight heparin-daletparin and enoxaparin can be achived using Zenix SEC-100 columns.
Alle Protokolle anzeigen
Artikel
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
Determination of free thyroid hormones (T3 & T4) in serum by LC-MS/MS following a streamlined 1-hour BioSPME sample preparation.
Eine Übersicht über Prüfungen auf Nitrosaminverunreinigungen, weltweite Vorschriften und wichtige Überlegungen bei der Filterauswahl für die Probenvorbereitung und -analyse.
Verwandter Inhalt
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106035400004054839365409
106035991004027269059569
106035918504027269059552
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Assay details not mentioned for hypergrade lcms methanol and acetonitrile on the solvent bottles
    1 answer
    1. Assay details for both hypergrade LC-MS methanol and acetonitrile are available in the Certificate of Analysis.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf