Fortfahren mit
I9516
2-Propanol
≥99.5%, for molecular biology, suitable for RNA extraction, DNA extraction, BioReagent
2-Propanol
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
200-661-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635639
Assay:
≥99.5%
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
Bp:
82 °C (lit.)
Vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Propanol, BioReagent, ≥99.5%, Molecular Biology
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
impurities
≤0.2% water
water
color
colorless
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
solubility
water: soluble (completely)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for precipitation of nucleic acids
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Bei Isopropanol handelt es sich um ein klares, farbloses und polares organisches Lösungsmittel, das häufig in Chemie- und Molekularbiologielaboren eingesetzt wird. Es löst viele verschiedene Chemikalien auf und verdunstet schnell. Dieses Produkt (2-Propanol) ist als molekularbiologisches Reagenz klassifiziert und ist für die Fällung von Nukleinsäuren geeignet.
Protokolle für den Einsatz von Isopropanol:
  • DNA-Präzipitation aus Säugergewebe, Ethidiumbromidextraktion aus DNA-Proben und RNA-Isolierung aus Zellen und Gewebe.[1]
  • Protein-Kristallisierung.[2][3][4]
  • Isolierung von Retinoiden aus biologischen Matrizen für die HPLC- und HPLC-MS-Analyse.[5][6]
Application
2-Propanol wird wie folgt verwendet:
  • in der DNA- und RNA-Extraktion[7][8][9][10]
  • zur Bestimmung des Hydroxyprolinspiegels (Der Merck Index, 12. Auflage)
  • zur Überprüfung der Zelllebensfähigkeit mittels MTT-Assay[11]
  • in der Microarray-Hybridisierung[12]
Zur Verwendung in der DNA-Fällung mittels standardmäßiger Protokolle geeignet. Ebenfalls als Lösungsmittel bei der Herstellung von Lösungen für molekularbiologische Anwendungen geeignet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
593041907641.01040
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent
grade
-
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.9% (GC)
solubility
water: soluble (completely)
solubility
water: soluble (completely)
solubility
H2O: passes test
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 4 Ratings-only reviews