Fortfahren mit
1426002
USP
Methyldopa
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Methyl-L-DOPA Sesquihydrat, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanin, MK-351, Methyl-DOPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 743,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO4 · 1.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2417244
€ 743,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methyldopa
manufacturer/tradename
USP
mp
≥300 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6/h2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
InChI key
CJCSPKMFHVPWAR-JTQLQIEISA-N
Gene Information
Application
Methyldopa USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0001083M1500000BP240
Methyldopa United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1426002
Methyldopa
Methyldopa European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M1500000
Methyldopa
Methyldopa British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP240
Methyldopa
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
mp
≥300 °C
mp
≥300 °C
mp
≥300 °C
mp
≥300 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyldopa
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)