Fortfahren mit
69293
Sucralose
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
1,6-Dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chlor-4-deoxy-α-D-galactopyranosid, E955, Trichlorsucrose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19Cl3O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.63
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
259-952-2
Beilstein/REAXYS Number:
3654410
MDL number:
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 86.0±2.0°, c = 1 in H2O
sweetness
600 × sucrose
color
white to off-white
useful pH range
6-8 (20 °C, 100 g/L)
mp
114.5  °C ((238.1 °F ) - OECD Test Guideline 102)
solubility
~300 g/L at 25 °C (77 °F)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
Application
Sucralose is a non-caloric sugar used as a sweetener that activates T1R2/T1R3 sweet taste receptors and modulates glucagon-like peptide-1, glucose-dependent insulinotrophic peptide, and incretin secretion.
Biochem/physiol Actions
Eine synthetische Süße, geschmacklich vom Menschen wahrgenommen. Aktiviert T1R2/T1R3 Süß-Geschmack Rezeptoren auf enteroendokrinen Zellen und löst erhöhte hormonelle Ausschüttung von Glucagon-artigem Peptid-1 und Glucose-abhängigem insulinotropen Peptid aus.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y00013441.008941.00895
Sucralose European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001344
Sucralose
Sucralose powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
SAFC
1.00894
Sucralose
Sucralose granular, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
SAFC
1.00895
Sucralose
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
500
Quality Level
500
solubility
~300 g/L at 25 °C (77 °F)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
fine powder
form
fine powder, granular
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
mp
114.5  °C ((238.1 °F ) - OECD Test Guideline 102)
mp
-
mp
130 °C (decomposition)
mp
130 °C (decomposition)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucralose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf