Merck
650501
Sigma-Aldrich
Aceton
Acetone
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
Beilstein:
635680
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
eCl@ss:
39021201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.02
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
HPLC Plus
HPLC grade
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 1633
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Expl.-Gr.
13.2 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.5% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
Abdampfrückstand
≤0.0003%
Halogenhaltiger Rückstand
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
pH-Wert
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 330 nm Amax: 1.0
λ: 340 nm Amax: 0.06
λ: 350 nm Amax: 0.01
λ: 375-400 nm Amax: 0.005
Eignung
suitable for residue analysis
Anwendung(en)
PFAS testing
food and beverages
Format
neat
SMILES String
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Aceton ist ein Keton. Mischungen von TiO2 (P25) mit seltenen Erdoxiden (La2O3 oder Y2O3), das bei 700 °C oder 650 °C kalziniert wurde, führt nachweislich zu einer wirksamen photokatalysierten Oxidation von Aceton.[1] Seine Aldolkondensation in der Dampfphase wurde über MgO mit Alkali- (Li, Na, K und Cs) oder Erdalkalimetallionen (Ca, Sr und Ba) als Beschleuniger untersucht.[2] Es durchläuft eine Aldolkondensation in Anwesenheit von Mg-Al schichtförmigen Doppelhydroxiden (LDH) als Katalysatoren und Cl- und/oder CO32- als ausgleichende Anionen, um Diacetonalkohol und Mesityloxid freizusetzen.[3] Beschrieben wurde die enantioselektive Aldolkondensation von Aceton mit verschiedenen Isatinen in Anwesenheit von Dipeptiden (Katalysator).[4]
Anwendung
Aceton kann für folgende Zwecke eingesetzt werden:
  • Kernspinresonanzspektroskopie des Glukosestoffwechsels in biologischen Proben (Blut).[5]
  • Herstellung von 13 Gew. % amorpher Poly(milchsäure)lösung (PLA), die zur Herstellung von elektrogesponnenen PLA-Membranen notwendig ist.[6]
  • Als Vorläufer bei der Synthese von Methylisobutylketon (MIBK) in Anwesenheit eines sulfonierten Graphenoxid-Pd/Cordierit-Katalysators.[7]
  • Synthese von (4-Hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan), einem Solketal von Glycerin unter Anwendung überkritischer Fluidtechnologien (SCF).[8]
Es kann in der Synthese folgender Aceton-Hydrazonen verwendet werden:
  • 1-Isopropyliden-2-methylhydrazin[9]
  • 1-Isopropyliden-2-hydroxyethylhydrazin[9]
  • 1-Isopropyliden-2-formylhydrazin[9]
Die Lumineszenz-Intensität von Aceton ist abhängig von den Komponenten in der Lösung. Die Absorption von UV-Licht durch Aceton führt zur Photolyse und der Bildung von Radikalen .
Für die HPLC, Spektralphotometrie, Umweltanalytik
Verpackung
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Empfohlene Produkte
LiChropur Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sulfonated graphene oxide supported Pd bifunctional catalyst for one-pot synthesis of methyl isobutyl ketone from acetone with high conversion and selectivity.
Liu M, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 408, 85-90 (2015)
Ketalization of glycerol to solketal in supercritical acetone.
Royon D, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 58(1), 88-92 (2011)
Synthesis and characterization of acetone hydrazones.
Miro SC and Delalu H.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 638(1), 57-63 (2012)
Development of eco-efficient micro-porous membranes via electrospinning and annealing of poly (lactic acid).
Li L, et al.
Journal of Membrane Science, 436, 57-67 (2013)
Saskia Kley et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 296(4), R936-R943 (2009-02-06)
Obesity is a risk factor for type 2 diabetes in cats. The risk of developing diabetes is severalfold greater for male cats than for females, even after having been neutered early in life. The purpose of this study was to
Artikel
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Stoffe gelten als miteinander mischbar, wenn sie sich zu einer einheitlichen Lösung auflösen. Setzen Sie ein Lesezeichen oder laden Sie unsere Tabelle zur Mischbarkeit für gängige Laborlösungsmittel herunter.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. quel est origine de l'acétone HPLC? synthèse, biosourcing?
    1 answer
    1. This product is typically manufactured as synthetic organic, however, may vary lot to lot. This information can be found on the lot specific Certificate of Origin. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under the ‘Certificate of Origin’ tab:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/650501#product-documentation
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review