Fortfahren mit
MSQC1
MS Qual/Quant QK-Mix
Proteomics MRM LC-MS Calibration Standard
Synonym(e):
QK-Mischung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 259,00
5 x 1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.010,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12161503
Form:
solid
€ 259,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
quality
Proteomics MRM LC-MS Calibration Standard
storage temp.
−20°C
Application
Dieses Produkt ist zur Bewertung der Plattformeigenschaften optimiert, einschließlich:
  • Wiederholbarkeit/Reproduzierbarkeit von Durchgängen
  • Systemstabilität (Verschiebung, Chromatographie, Signalstärke, Sensitivität usw.)
  • Inter- und Intra-Plattform- und -Laborvergleiche
Um ein Poster von Tobias Kockmann und Kollegen der ETH Zürich zur Verwendung von MSQC1 in mehreren LC-MS-Plattformen anzusehen, besuchen Sie diesen Poster-Link.
Features and Benefits
Allgemeines
Komplexität
  • Die definierte Mischung bietet Vertrauen in Ihre Instrumentenanalyse
Qualitativ
Mischung aus 6 tryptisch aufgeschlossenen menschlichen Proteinen (FASTA-Datei)
  • Geringe Komplexität, definierte Mischung
  • 25-facher Konzentrationsbereich
  • C18-aufgereinigt
14 SIL-Peptide
  • SIL-Peptide überspannen einen Konzentrationsbereich von mehr als drei Größenordnungen (Tabelle 1)
  • 2–3 Peptide je Protein
Quantitativ
  • MRM-Einstellungen bereitgestellt Skyline, xls, csv
  • MRM-Übergänge bereitgestellt (vorstehende Dateien)
  • Licht: Massenverhältnisse von 50:1 bis 1:5
Analysis Note
Up to 100 uses based upon the recommended reconstitution method
Other Notes
Jedes Fläschchen enthält 6 vor-aufgeschlossene (Trypsin) menschliche Proteine plus 14 entsprechende stabile, Isotop-markierte (SIL-)Peptide (7–8 μg gesamt, getrocknet in einem 0,5 ml Fläschchen).
Legal Information
Dieses Produkt ist unter dem U.S.-Patent Nr. 7.396.688 und entsprechenden ausländischen Patenten von E. I. du Pont de Nemours and Company lizensiert. Der Erwerb dieses Produkts verleiht dem Käufer das nicht übertragbare Recht zur Verwendung der erworbenen Menge des Produkts nur zu Forschungs- und Entwicklungszwecken, einschließlich entgeltlicher Dienstleistungen für Dritte. Der Käufer darf dieses Produkt, seine Komponenten oder Materialien, die dieses Produkt oder seine Komponenten nutzen, nicht an Dritte verkaufen oder anderweitig übertragen. Informationen zu Lizenzen für ausgeschlossene Zwecke sind erhältlich von: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; +1-877-881-9787 (Telefon), +1-302-695-1437 (Fax), licensing@dupont.com.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SBR00055MSQC2P2613
description
Proteomics MRM LC-MS Calibration Standard
description
suitable for LC-MS
description
lyophilized powder
description
vial of 10 nmol
form
solid
form
liquid
form
lyophilized powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
quality
Proteomics MRM LC-MS Calibration Standard
quality
-
quality
-
quality
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)