Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 8.980,00 € 6.286,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 39.150,00 |
Über diesen Artikel
€ 6.286,00
Listenpreis€ 8.980,00Sparen Sie 30%biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
technique(s)
oligo synthesis: suitable
impurities
≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC), ≤3% residual Solvent content
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
nucleoside profile
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: fluoro
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]([C@H](O1)COC(C2=CC=C(OC)C=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=CC=C4)[C@@H](F)[C@@H]1N5C6=NC=NC(NC(C7=CC=CC=C7)=O)=C6N=C5
InChI
1S/C47H51FN7O7P/c1-31(2)55(32(3)4)63(60-27-13-26-49)62-42-39(61-46(40(42)48)54-30-52-41-43(50-29-51-44(41)54)53-45(56)33-14-9-7-10-15-33)28-59-47(34-16-11-8-12-17-34,35-18-22-37(57-5)23-19-35)36-20-24-38(58-6)25-21-36/h7-12,14-25,29-32,39-40,42,46H,13,27-28H2,1-6H3,(H,50,51,53,56)/t39-,40-,42-,46-,63?/m1/s1
InChI key
VCCMVPDSLHFCBB-MSIRFHFKSA-N
General description
Seine wesentlichen Merkmale sind unter anderem:
- Kann gemeinsam mit DNA- oder RNA-Phorsphoramiditen eingesetzt werden
- Die empfohlenen Entschützungsbedingungen sind 8 Stunden bei 55 °C unter Verwendung konzentrierter Ammoniaklösung oder 10 Minuten bei 65 °C mit AMA
- Die Synthese von 2′-Fluor-Oligonukleotiden ähnelt der gängigen DNA-Synthese, erfordert jedoch eine längere Kupplungsdauer (es werden 3 Minuten empfohlen, 90 Sekunden für DNA-Monomere)
- Gleichbleibend hohe Reinheit und Leistung über alle Chargen hinweg
- Hergestellt nach einem durch ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystem
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description configured for (ÄKTA® and OligoPilot®) | description - | description configured for PerkinElmer, configured for Polygen |
| biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) | biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) | biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) | biological source non-animal source (no BSE/TSE risk) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| assay ≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR) | assay ≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR) | assay ≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR) |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities ≤3% residual Solvent content, ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC), ≤0.3% water content (Karl Fischer) | impurities ≤3% residual Solvent content, ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC) | impurities ≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤3% residual Solvent content, ≤0.3% water content (Karl Fischer) | impurities ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC), ≤3% residual Solvent content, ≤0.3% water content (Karl Fischer) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-2′Fluor-dA(bz) Phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?