Fortfahren mit
AL11480
DMT-locA(bz) Phosphoramidite
configured for PerkinElmer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H52N7O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
885.94
MDL number:
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥98.0% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Form:
powder
Solubility:
soluble, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
€ 267,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥98.0% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
impurities
≤3 wt. % Residual Solvent Content, <0.4% Water Content (Karl Fischer), <0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
color
white to off-white
solubility
soluble, clear, colorless
absorption
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
compatibility
configured for PerkinElmer
storage temp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AL11400AL11430CL11480
description
configured for PerkinElmer
description
-
description
configured for ABI
description
configured for PerkinElmer
biological source
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
biological source
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
biological source
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
biological source
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥98.0% (31P-NMR)
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥98.0% (31P-NMR)
assay
≥98.0% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
solubility
soluble, clear, colorless
solubility
soluble, clear, colorless
solubility
soluble, clear, colorless
solubility
acetonitrile: 0.2 M, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-locA(bz) Phosphoramidite
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)