Fortfahren mit
A211140
DMT-2′O-Methyl-rA(bz)-Phosphoramidit
configured for MerMade
Synonym(e):
DMT-2′-O-Me-rA(bz)-Amidit, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-methyl-adenosin, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H54N7O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
887.96
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (redox titration)
Biological source:
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Form:
powder
Storage temp.:
-10 to -25°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (redox titration)
form
powder
impurities
≤0.3% mA2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate), ≤0.3% mA3 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me), ≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.5% single Impurity (redox titration), ≤1.0% mA1 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me-DMT), ≤3% residual Solvent content
color
white to off-white
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
compatibility
configured for MerMade
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1n5cnc6c(NC(=O)c7ccccc7)ncnc56
InChI
1S/C48H54N7O8P/c1-32(2)55(33(3)4)64(61-28-14-27-49)63-42-40(62-47(43(42)59-7)54-31-52-41-44(50-30-51-45(41)54)53-46(56)34-15-10-8-11-16-34)29-60-48(35-17-12-9-13-18-35,36-19-23-38(57-5)24-20-36)37-21-25-39(58-6)26-22-37/h8-13,15-26,30-33,40,42-43,47H,14,28-29H2,1-7H3,(H,50,51,53,56)/t40-,42-,43-,47-,64?/m1/s1
InChI key
AZCGOTUYEPXHMJ-PSVHYZMASA-N
General description
Proligo 2′-O-Methyl-RNA-Monomere sind mit schnellen Entschützungsverfahrenauf Basis der Anwendung von aliphatischen Aminenwie Methylamin kompatibel. Die Adenosin- und Guanosin-Monomere sind durchdie Standard-Benzoyl(bz)- und Isobutyryl(ib).Gruppen geschützt.2′-O-Methyl-RNA ist ein Nukleinsäurenanalogon, das durchausgezeichnete Hybridisierungseigenschaften, die es komplementärerDNA oder RNA verleiht, sowie durch eine gesteigerte Stabilität gegenüber einem enzymatischen Abbauim Vergleich zu natürlichen Nukleinsäuren gekennzeichnet ist.Die einzigartige Kombination der Eigenschaften von 2′-O-Methyl-RNA findetbreite Anwendung in folgenden Bereichen:
  • Diagnosesonden
  • Aptamer- und Ribozymentwicklung
  • Gemischte 2′-O-Methyl-RNA/DNA-Antisense-Moleküle
Features and Benefits
  • Hohe Ausbeute roher Oligonukleotide
  • Kompatibel mit DNA-Synthese
  • Kann gemeinsam mit DNA- oder RNA-Phosphoramiditen inderselben Synthese eingesetzt werden, um Mixmer-Oligonukleotide zu erhalten
  • Die empfohlenen Entschützungsbedingungen sind 8 Stunden bei 55 °C mitkonzentrierter Ammoniaklösung oder 10 Minuten bei65 °C mit AMA (konzentrierter Ammoniak/40%iges wässriges Methylamin I/I, v/v)
  • Aufreinigung und andere nachgelagerte Verarbeitungsschritte von vollständig modifizierten 2′-O-Methyl-RNA-Oligonukleotiden sind einfacher als im Falle von RNA und es sindkeine speziellen Vorsichtsmaßnahmen für den Schutz vor nukleolytischemAbbau erforderlichDMT-2′-O-Methyl-rA(bz)-Phosphoramidit ist für MerMade-Synthesizers konfiguriert.
Other Notes
Der Synthesezyklus für 2′-O-Methyloligoribonukleotide besteht aus derselbenSerie von Reaktionen wie der Zyklus, der für DNA-Monomere angewendet wird.Die Kupplungsrate für 2′-O-Methyl-RNA-Monomere ist jedoch langsamerverglichen mit der von DNA-Monomeren (eine Kupplungsdauer von 6 Minuten wirdfür 2′-O-Methyl-RNA-Monomere empfohlen verglichen mit 90 Sekunden fürDNA-Monomere). Mit Ausnahme der 2′-O-Methyl-RNA-Monomere undTräger erfolgt die RNA-Synthese mit den gleichen Reagenzien wie die DNA-Synthese. Alle 2′-O-Methyl-RNA-Phosphoramidite von Sigma-Aldrich sindmit trockenem Acetonitril verdünnt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A211180A211150A211100
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (redox titration)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
impurities
≤0.3% mA2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate), ≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% single Impurity (redox titration), ≤3% residual Solvent content, ≤0.3% mA3 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me), ≤1.0% mA1 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me-DMT), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
impurities
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC), ≤0.3% mA2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate), ≤0.3% mA3 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me), ≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤1.0% mA1 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me-DMT), ≤3% residual Solvent content
impurities
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC), ≤0.3% mA2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate), ≤0.3% mA3 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me), ≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤1.0% mA1 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me-DMT), ≤3% residual Solvent content
impurities
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC), ≤0.3% mA2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate), ≤0.3% mA3 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me), ≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤1.0% mA1 (reversed phase HPLC, DMT-rA(bz)me-DMT), ≤3 wt. % residual Solvent content
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)