Merck
1.06007
Supelco
Methanol
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®, reag. Ph. Eur.
Synonym(e):
Methylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-659-6
NACRES:
NA.03
product name
Methanol, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
Qualität
gradient grade
gradient grade
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Dampfdruck
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
LiChrosolv®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
725 °F
Wirksamkeit
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
36 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
Abdampfrückstand
≤2.0 mg/L
Farbe
APHA: ≤10
Durchlässigkeit
210 nm, ≥20%
220 nm, ≥60%
230 nm, ≥75%
235 nm, ≥83%
250 nm, ≥95%
260 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 9.7 °C
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-Absorption
λ: 225 nm Amax: ≤0.170
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Mit ihrer hohen UV-Durchlässigkeit, geringen Partikelzahl, geringen Acidität und Alkalität und ihrem geringen Abdampfrückstand sind LiChrosolv Lösungsmittel ideal für reproduzierbare Trennungen. In der analytischen HPLC werden Trennungen üblicherweise mit einem Lösungsmittelgradienten durchgeführt. Daher bieten wir Lösungsmittel neben den isokratischen Qualitäten auch in „gradient grade“ an. Somit kann der Gradienteneffekt des beteiligten Lösungsmittels minimiert werden.
Anwendung
Methanol wird wie folgt als Lösungsmittel eingesetzt:
  • In der mobilen Phase zur Trennung von Quecksilberspezies auf einer Zorbax C18-Umkehrphasensäule.
  • Zum Waschen der Kartuschen und als Eluent zur Extraktion der Analyten bei der Festphasenextraktion (SPE).
Angaben zur Herstellung
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,9 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 2,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,02 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Dichte (d 20 °C/20 °C): 0,791 - 0,793
Siedepunkt: 64 - 65 °C
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Gradient Grade (bei 235 nm): ≤ 2,0 mAU
Gradient Grade (bei 254 nm): ≤ 1,0 mAU
Fluoreszenz (als Chinin bei 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluoreszenz (als Chinin bei 365 nm): ≤ 0,5 ppb
Durchlässigkeit (bei 210 nm): ≥ 20 %
Durchlässigkeit (bei 220 nm): ≥ 60 %
Durchlässigkeit (bei 230 nm): ≥ 75 %
Durchlässigkeit (bei 235 nm): ≥ 83 %
Durchlässigkeit (bei 250 nm): ≥ 95 %
Durchlässigkeit (ab 260 nm): ≥ 98 %
Extinktion (bei 225 nm): ≤ 0,170
Filtriert durch einen 0,2-µm-Filter.
Geeignet für UPLC/UHPLC/Ultra HPLC-Geräte.
Entspricht Methanol R1 und R2 gemäß Reag. Ph Eur;
Entspricht den ACS-Anforderungen für die Eignung zur Flüssigkeitschromatographie.
Verdunstungszahl: 1,9
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7
Determination of mercury species by the diffusive gradient in thin film technique and liquid chromatography--atomic fluorescence spectrometry after microwave extraction.
Pavlna P et al.
Analytica Chimica Acta, 866, 21-26 (2015)
Heterocyclic amines in aged and thermally treated pork longissimus dorsi muscle of normal and PSE quality.
T Polak et al.
LWT--Food Science and Technology, 42, 504-513 (2009)
Artikel
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
Alle anzeigen
Protokolle
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.