Fortfahren mit
A211000
DMT-2′O-TBDMS-rA(bz)-phosphoramidit
Synonym(e):
DMT-2’O-TBDMS-rA(bz)-amidit, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-adenosin, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 8.090,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35.780,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C53H66N7O8PSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
988.19
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
€ 8.090,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
technique(s)
oligo synthesis: suitable
impurities
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC), ≤3 wt. % residual Solvent content
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
nucleoside profile
base: adenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C53H66N7O8PSi/c1-36(2)60(37(3)4)69(65-32-18-31-54)67-46-44(33-64-53(39-21-16-13-17-22-39,40-23-27-42(62-8)28-24-40)41-25-29-43(63-9)30-26-41)66-51(47(46)68-70(10,11)52(5,6)7)59-35-57-45-48(55-34-56-49(45)59)58-50(61)38-19-14-12-15-20-38/h12-17,19-30,34-37,44,46-47,51H,18,32-33H2,1-11H3,(H,55,56,58,61)/t44-,46-,47-,51-,69?/m1/s1
InChI key
FFXHNCNNHASXCT-RFMFGJHUSA-N
General description
DMT-2′O-TBDMS-rA(bz)-Phosphoramidit gehört zur Gruppe der 2′O-TBDMS-RNA-Phosphoramidite.
Application
RNA-Interferenz (RNAi) ist ein beliebtes Tool für die sequenzspezifische Hemmung der Genexpression und kann für die Zielvalidierung und andere Arzneimitteltechniken eingesetzt werden. Die praktischste Methode zum Bereitstellen von sequenzspezifischen RNA-Oligonukleotiden ist eine chemische Synthese auf einem festen Träger mit RNA-Phosphoramiditen und RNA-CPG, analog zur DNA-Synthese.
Features and Benefits
  • Industriestandard 2′O-TBDMS-Schutzgruppe
  • Gleichbleibende Reinheit und Leistung über alle Chargen
  • Mit Entschützungsverfahren auf Basis von Methylamin oder AMA kompatibel
  • Standard-RNA-Phosphoramidite liefern ausgezeichnete Kupplungsergebnisse, wenn sie mit ETT oder BTT als Aktivator verwendet werden; die besten Ergebnisse werden mit Aktivator 42 erzielt
  • Verkappung mit gängigem Essigsäureanhydrid-Verkappungsreagens statt mit Fast Deprotection Cap A
  • Hergestellt nach einem durch ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystem
Other Notes
Die einzigartigen Eigenschaften von RNA regten die Entwicklung einer Reihe von Diagnose- und Therapieanwendungen sowie Anwendungen in der grundlegenden molekularbiologischen Forschung an, in denen RNA als Folgendes verwendet werden kann:
  • Katalysatoren (Ribozyme)
  • Affinitätsliganden (Aptamere)
  • Mittel zum Einleiten von Gen-Silencing (RNA-Interferenz)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A211030A211050A211040
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
200, 300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
impurities
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer), ≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤3 wt. % residual Solvent content
impurities
≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC), ≤3% residual Solvent content
impurities
≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC), ≤3% residual Solvent content
impurities
≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC), ≤3% residual Solvent content
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)