Merck
646377
Sigma-Aldrich
Methanol
≥99.9%, HPLC Plus, suitable for HPLC
Synonym(e):
Methylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
Beilstein:
1098229
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.05
Qualität:
HPLC Plus
Assay:
≥99.9%
Methode(n):
HPLC: suitable
bp:
64.7 °C (lit.)
64.7 °C
Dampfdruck:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Methanol, HPLC Plus, ≥99.9%
Qualität
HPLC Plus
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Dampfdruck
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
725 °F
Expl.-Gr.
36 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% Cabonyl Compounds
<0.05% water
Abdampfrückstand
<0.0001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
64.7 °C
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Löslichkeit
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
0.791 g/mL at 25 °C
SMILES String
CO
HPLC-Gradient
≤2 mAU at 230 nm
≤5 mAU at 254 nm
λ
1 cm path, H2O reference
UV-Absorption
λ: 205 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.80
λ: 220 nm Amax: 0.20
λ: 230 nm Amax: 0.10
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.005
Format
neat
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methanol (MeOH) is an organic solvent with a wide range of industrial applications. It is the main component of lithium batteries.[1] It can be prepared by hydrogenation of CO2 under various conditions.[2][3][4][5] Shape-selective zeolite-assisted transformation of methanol to C2-C10 hydrocarbons has been studied.[6] MeOH is a toxic alcohol employed for denaturing ethyl alcohol.[1] A study reports the preparation of biodiesel from canola oil using methanol under supercritical conditions.[7]
Anwendung
Geeignet für HPLC, Spektrophotometrie, Umwelttests und einige LC-MS-Applikationen.
Verpackung
Angaben zur Herstellung
filtriert durch einen 0.2 μm Filter
Sonstige Hinweise
Pure-Pac® II Behälter benötigen Micromatic MacroVentilverbinder (Z560723) zur Lösungsmittel-Dispensierung.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Combining Low-Pressure CO2 Capture and Hydrogenation To Form Methanol.
Khusnutdinova JR, et al.
ACS Catalysis, 5(4), 2416-2422 (2015)
CO2 Hydrogenation to Methanol on Supported Au Catalysts under Moderate Reaction Conditions: Support and Particle Size Effects.
Hartadi Y, et al.
ChemSusChem, 8(3), 456-465 (2015)
CO2 hydrogenation to methanol over CuZnGa catalysts prepared using microwave-assisted methods.
Cai W, et al.
Catalysis Today, 242, 193-199 (2015)
Nomaan M Rezayee et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(3), 1028-1031 (2015-01-17)
This Communication describes the hydrogenation of carbon dioxide to methanol via tandem catalysis with dimethylamine and a homogeneous ruthenium complex. Unlike previous examples with homogeneous catalysts, this CO2-to-CH3OH process proceeds under basic reaction conditions. The dimethylamine is proposed to play
Methanol.
R Von Burg
Journal of applied toxicology : JAT, 14(4), 309-313 (1994-07-01)
Artikel
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.
Protokolle
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.