Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 290,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
color
white
suitability
corresponds for LC-MS
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]4CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-10(29)12(31)17(36)23(43-8)45-20-7(3-27)42-24(18(37)14(20)33)44-19-6(2-26)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21?,22+,23-,24-/m1/s1
InChI key
FPBCRLIOSBQLHS-QVTSYAGHSA-N
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.5% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| suitability corresponds for LC-MS | suitability - | suitability - | suitability - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| color white | color white | color white | color colorless |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?