Fortfahren mit
T4264
Tetrahydrozolin -hydrochlorid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4,5-Dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalinyl)-1H-imidazol -monohydrochlorid, Tetryzolin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-329-3
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: freely soluble, alcohol: freely soluble, chloroform: very slightly soluble, diethyl ether: insoluble
originator
Novartis
SMILES string
Cl.C1CC(C2=NCCN2)c3ccccc3C1
InChI
1S/C13H16N2.ClH/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13;/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9H2,(H,14,15);1H
InChI key
BJORNXNYWNIWEY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tetrahydrozoline is an α-adrenergic agonist and an imidazoline derivative.[1][2] It plays a crucial role in the constriction of conjunctival blood vessels.[2] Tetrahydrozoline is a common component of nasal and eye drop formulations.[2]
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1652001Y0000460T6950
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
H2O: freely soluble, chloroform: very slightly soluble, alcohol: freely soluble, diethyl ether: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: >20 mg/mL
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
Acorda Therapeutics
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrozolin -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)