Merck
1.01040
Supelco
2-Propanol
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
635639
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-661-7
NACRES:
NA.03
Assay:
≥99.9% (GC)
Methode(n):
HPLC: suitable
bp:
82 °C (lit.)
Dampfdruck:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Produktbezeichnung
2-Propanol, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
LiChrosolv®
Qualität
gradient grade
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Wirksamkeit
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Abdampfrückstand
≤2.0 mg/L
Durchlässigkeit
220 nm, ≥80% (Checking after purging with N2)
230 nm, ≥90% (Checking after purging with N2)
250 nm, ≥99% (Checking after purging with N2)
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Mit ihrer hohen UV-Durchlässigkeit, geringen Partikelzahl, geringen Azidität und Alkalinität und ihrem geringen Abdampfrückstand sind LiChrosolv-Lösungsmittel ideal für reproduzierbare Trennungen. In der analytischen HPLC werden Trennungen üblicherweise mit einem Lösungsmittelgradienten durchgeführt. Daher bieten wir Lösungsmittel neben den isokratischen Qualitäten auch in „gradient grade“ an. Somit kann der Gradienteneffekt des beteiligten Lösungsmittels minimiert werden.
Anwendung
2-Propanol wird als Lösungsmittel verwendet:
  • Zur Präparation der isokratischen mobilen Phase für die Umkehrphasen-LC-MS-MS-Analyse.
  • Zur Herstellung von Stammlösungen der Phospholipid-Spezies.
  • Zum Waschen von Objektträgern während der Hämatoxylin- und Eosin-(H&E)-Färbung.
Angaben zur Herstellung
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,9 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 2,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,05 %
Azidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinität: ≤ 0,0002 meq/g
Gradient grade (bei 235 nm): ≤ 1,0 mAU
Gradient grade (bei 254 nm): ≤ 1,0 mAU
Durchlässigkeit (Überprüfung nach Spülung mit N₂ (bei 220 nm)): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (Überprüfung nach Spülung mit N₂ (bei 230 nm)): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (Überprüfung nach Spülung mit N₂ (ab 250 nm)): ≥ 99 %
  Filtriert durch 0,2-µm-Filter
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Temperature optimization for improved determination of phosphatidylserine species by micro liquid chromatography with electrospray tandem mass spectrometric detection.
smund L, et al.
Journal of Separation Science, 27, 297-303 (2004)
N-Glycan matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging protocol for formalin-fixed paraffin-embedded tissues.
Matthew B T, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 31, 825-841 (2017)
Artikel
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.
Protokolle
Thin layer chromatography coupled with mass spectrometry does not require substantial sample preparation. Energy drinks can be applied without dilution directly onto the TLC plate.
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.