Fontos dokumentumok
910058
2-(2-(Oct-7-yn-1-yloxy)ethoxy)acetic acid
≥95%
Szinonimák:
2-2-6 PROTAC® linker, Alkyne-PEG2-acid, Bifunctional linker
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
(Viscous Liquid or Semi-solid or Paste or Solid)
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
funkcionális csoport
alkyne
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(COCCOCCCCCCC#C)=O
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)