Fontos dokumentumok
920886
(S,R,S)-VL285 Phenol-PEG4-NH2 hydrochloride
Szinonimák:
(2S,4R)-N-(2-((14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecyl)oxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-4-hydroxy-1-((S)-3-methyl-2-(1-oxoisoindolin-2-yl)butanoyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, VHL protein degrader building block for PROTAC® research
About This Item
Javasolt termékek
ligand
VL285 phenol
Minőségi szint
form
solid
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1N([C@H](C(N(C2)[C@H](C(NCC3=CC=C(C=C3OCCOCCOCCOCCOCCN)C(SC=N4)=C4C)=O)C[C@H]2O)=O)C(C)C)CC5=C1C=CC=C5.Cl
Alkalmazás
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Egyéb megjegyzések
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
HaloPROTACS: Use of Small Molecule PROTACs to Induce Degradation of HaloTag Fusion Proteins
Differential PROTAC substrate specificity dictated by orientation of recruited E3 ligase
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.