Kluczowe dokumenty
920878
(S,R,S)-VL285 Phenol-C6-NH2 hydrochloride
Synonim(y):
(2S,4R)-N-(2-((6-aminoheksylo)oksy)-4-(4-metylotiazol-5-ylo)benzylo)-4-hydroksy-1-((S)-3-metylo-2-(1-oksoizoindolin-2-ylo)butanoilo)pirolidyno-2-karboksyamidu chlorowodorek, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Moduł degradujący białko VHL dla badań 11779
Wybierz wielkość
2040,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2040,00 zł
Polecane produkty
ligand
VL285 phenol
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1N([C@H](C(N(C2)[C@H](C(NCC3=CC=C(C=C3OCCCCCCN)C(SC=N4)=C4C)=O)C[C@H]2O)=O)C(C)C)CC5=C1C=CC=C5.Cl
InChI
1S/C35H45N5O5S.ClH/c1-22(2)31(40-19-26-10-6-7-11-28(26)34(40)43)35(44)39-20-27(41)17-29(39)33(42)37-18-25-13-12-24(32-23(3)38-21-46-32)16-30(25)45-15-9-5-4-8-14-36;/h6-7,10-13,16,21-22,27,29,31,41H,4-5,8-9,14-15,17-20,36H2,1-3H3,(H,37,42);1H/t27-,29+,31+;
Klucz InChI
RKEPTQDQYYZSQH-RHOKRZRISA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Portal: Building 11779 Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
HaloPROTACS: Wykorzystanie małocząsteczkowych PROTAC do indukcji degradacji białek fuzyjnych HaloTag
Różna specyficzność substratowa PROTAC podyktowana orientacją rekrutowanej ligazy E3
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.