Merck
919896
Sigma-Aldrich
C5 Lenalidomide-dipiperazine-NH2 hydrochloride
Synonim(y):
4-(4-(2-aminoetylo)piperazyno-1-karbonylo)-N-(2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1-oksoizoindolin-5-ylo)piperazyno-1-karboksyamid, Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, C5 Koniugat lenalidomidu, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
Wybierz wielkość
50 MG
5200,00 zł
5200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
5200,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H34N8O5 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
526.59 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
5200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ligand
C5 Lenalidomide
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(N(CC1)CCN1C(NC2=CC(C3)=C(C=C2)C(N3C(C4=O)CCC(N4)=O)=O)=O)N5CCN(CC5)CCN.Cl
InChI
1S/C25H34N8O5.ClH/c26-5-6-29-7-9-31(10-8-29)25(38)32-13-11-30(12-14-32)24(37)27-18-1-2-19-17(15-18)16-33(23(19)36)20-3-4-21(34)28-22(20)35;/h1-2,15,20H,3-14,16,26H2,(H,27,37)(H,28,34,35);1H
Klucz InChI
YIVQCHPIDFGEDN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Blok budulcowy degradera białek C5 chlorowodorku lenalidominy-dipiperazyny-NH2 umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN) z alternatywnym wektorem wyjściowym, sztywnym łącznikiem i wiszącą aminą do reaktywności z kwasem karboksylowym na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i wiązaniach krzyżowych mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degradera białek z aminą wiszącą, synteza równoległa może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmienną długością wiązań krzyżowych, składem i ligandem ligazy E3.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of
Momar Toure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(6), 1966-1973 (2016-01-13)
The current inhibitor-based approach to therapeutics has inherent limitations owing to its occupancy-based model: 1) there is a need to maintain high systemic exposure to ensure sufficient in vivo inhibition, 2) high in vivo concentrations bring potential for off-target side effects, and 3) there is
Philipp M Cromm et al.
Cell chemical biology, 24(9), 1181-1190 (2017-06-27)
Traditional pharmaceutical drug discovery is almost exclusively focused on directly controlling protein activity to cure diseases. Modulators of protein activity, especially inhibitors, are developed and applied at high concentration to achieve maximal effects. Thereby, reduced bioavailability and off-target effects can
Produkty
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.