Kluczowe dokumenty
910058
2-(2-(Oct-7-yn-1-yloxy)ethoxy)acetic acid
≥95%
Synonim(y):
2-2-6 11779 linker, Kwas alkilowy-PEG2, Łącznik dwufunkcyjny
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
(Viscous Liquid or Semi-solid or Paste or Solid)
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
grupa funkcyjna
alkyne
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(COCCOCCCCCCC#C)=O
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)