Merck
920908
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-VL285 Phenol
Synonim(y):
(2S,4R)-4-hydroksy-N-(2-hydroksy-4-(4-metylotiazol-5-ylo)benzylo)-1-((S)-3-metylo-2-(1-oksoizoindolin-2-ylo)butanoilo)pirolidyno-2-karboksyamidu, Ligand ligazy VHL E3 dla badań 11779
Wybierz wielkość
100 MG
1950,00 zł
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1950,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H32N4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
548.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ligand
VL285 phenol
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C([C@@H]1C[C@@H](O)CN1C([C@H](C(C)C)N2CC(C=CC=C3)=C3C2=O)=O)NCC4=CC=C(C5=C(C)N=CS5)C=C4O
InChI
1S/C29H32N4O5S/c1-16(2)25(33-13-20-6-4-5-7-22(20)28(33)37)29(38)32-14-21(34)11-23(32)27(36)30-12-19-9-8-18(10-24(19)35)26-17(3)31-15-39-26/h4-10,15-16,21,23,25,34-35H,11-14H2,1-3H3,(H,30,36)/t21-,23+,25+/m1/s1
Klucz InChI
KNZQRBRUYSXXRG-VTZPFEBOSA-N
Zastosowanie
(S,R,S)-VL285 Phenol jest ligandem stosowanym w rekrutacji białka von Hippel-Lindau (VHL) do ukierunkowanej degradacji białek i PROTAC (proteolysis-targeting chimeras), zapewniając alternatywę dla szeroko stosowanego VH032 (901490).
(S,R,S)-VL285 Koniugaty fenol-linki są również dostępne do syntezy degradatorów. Przejrzyj naszą pełną ofertę bloków konstrukcyjnych degraderów, która usprawnia syntezę bibliotek degraderów.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Saul Jaime-Figueroa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 30(3), 126877-126877 (2019-12-28)
A new series of Proteolysis Targeting Chimeras (PROTACs) targeting Bruton's Tyrosine Kinase (BTK) was synthesized, with the goal of improving the pharmacokinetic properties of our previously reported PROTAC, MT802. We recently described the ability of MT802 to induce degradation of
Christian Steinebach et al.
Chemical science, 11(13), 3474-3486 (2020-11-03)
Cyclin-dependent kinase 6 (CDK6) is an important regulator of the cell cycle. Together with CDK4, it phosphorylates and inactivates retinoblastoma (Rb) protein. In tumour cells, CDK6 is frequently upregulated and CDK4/6 kinase inhibitors like palbociclib possess high activity in breast
Blake E Smith et al.
Nature communications, 10(1), 131-131 (2019-01-12)
PROteolysis-TArgeting Chimeras (PROTACs) are hetero-bifunctional molecules that recruit an E3 ubiquitin ligase to a given substrate protein resulting in its targeted degradation. Many potent PROTACs with specificity for dissimilar targets have been developed; however, the factors governing degradation selectivity within
Dennis L Buckley et al.
ACS chemical biology, 10(8), 1831-1837 (2015-06-13)
Small molecule-induced protein degradation is an attractive strategy for the development of chemical probes. One method for inducing targeted protein degradation involves the use of PROTACs, heterobifunctional molecules that can recruit specific E3 ligases to a desired protein of interest.
Produkty
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.