Fontos dokumentumok
232211
4-Pentynoic acid
95%
Szinonimák:
Propargylacetic acid
Teszt
95%
form
solid
bp
110 °C/30 mmHg (lit.)
mp
54-57 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC#C
InChI
1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLBYLEUJXUBIJJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as building block for the synthesis of library of eight sequence-defined model oligomers
- in one-pot synthesis of the complex polycyclic heterocycles benzo[4,5]imidazo[1,2-c]pyrrolo[1,2-a]quinazolinone derivatives
- in the synthesis of various allenenols lactones [5(E)-(2-allenylidene)-tetrahydro-2-furanones]
- in the synthesis of a cyctotoxic macrolide by ring-closing metathesis of a bis acetylene
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Click chemistry, and the copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) in particular, is a powerful new synthetic tool in polymer chemistry and material science.