Fontos dokumentumok
130850
3-Butyn-1-ol
97%
Szinonimák:
3-Butynol
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
bp
128.9 °C (lit.)
mp
−63.6 °C (lit.)
sűrűség
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCCC#C
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h1,5H,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTJZCIYGRUNXTP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
96.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
36 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.