Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 400 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 648,00 |
Acerca de este artículo
US$ 648,00
grade
pharmaceutical primary standard
API family
sucralose
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation | application(s) cleaning products |
| API family sucralose | API family sucralose | API family - | API family - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucralosa
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1623626-400MG | 04061838746979 |