Merck
1.00894
SAFC
Sucralosa
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sucralosa, 1,6-Dicloro-1,6-didesoxi-β-D-fructofuranosil-4-cloro-4-desoxi-α-D-galactopiranósido, E955, Triclorosacarosa
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H19Cl3O8
Número de CAS:
Peso molecular:
397.63
Beilstein/REAXYS Number:
3654410
MDL number:
UNSPSC Code:
12352121
EC Index Number:
259-952-2
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
agency
ChP
JPE
NF
Ph. Eur.
Quality Level
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,NF,JPE
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
powder
particle size
≤12 μm (d90)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
130 °C (decomposition)
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
La sucralosa es un edulcorante de alta intensidad que no es cariógeno y es adecuado para diabéticos y pacientes con alteración de la tolerancia a la glucosa. Además, es fácilmente soluble y enmascara tanto la amargura como las notas medicinales con la misma facilidad, lo que la hace excepcionalmente idónea para aplicaciones farmacéuticas.
Nuestra sucralosa está disponible en forma micronizada o granular, ambas de calidad farmacéutica, lo que le permite elegir en función de sus necesidades individuales. Debido a su óptimo comportamiento de dispersión, la sucralosa en polvo se recomienda normalmente para formulaciones sólidas, mientras que el comportamiento de disolución rápida de la sucralosa granular la hace muy adecuada para formulaciones líquidas.
Biochem/physiol Actions
Un saborizante dulce sintético detectable por los humanos. Activa los receptores del sabor dulce T1R2/T1R3 en las células enteroendocrinas y desencadena la secreción hormonal del péptido glucagonoide 1 y el polipéptido gástrico inhibidor, o péptido insulinotrópico dependiente de glucosa.
Features and Benefits
  • Excelentes perfiles de sabor similar al azúcar
  • Enmascara el regusto amargo y las notas medicinales negativas con facilidad
  • La alta potencia de dulzor ofrece una mejor rentabilidad
  • Mayor estabilidad
  • No cariógena y adecuada para pacientes diabéticos y con fenilcetonuria
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
La sustancia 1.00894 no tiene registro REACH porque el único uso admitido es su empleo en medicamentos para uso humano o veterinario o en alimentos o piensos animales según el artículo 2 de la regulación REACH (CE) No 1907/2006.
Application
Referencia del producto
Descripción
Precios
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Artículos
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenido relacionado
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.