Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 266,00 |
Acerca de este artículo
US$ 266,00
Nombre del producto
4α-Phorbol 12,13-didecanoate, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C40H64O8/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-32(42)47-36-28(4)39(46)30(24-29(26-41)25-38(45)31(39)23-27(3)35(38)44)34-37(5,6)40(34,36)48-33(43)22-20-18-16-14-12-10-8-2/h23-24,28,30-31,34,36,41,45-46H,7-22,25-26H2,1-6H3/t28-,30+,31-,34-,36-,38+,39-,40-/m1/s1
InChI key
DGOSGFYDFDYMCW-OEFRVDPMSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form film or powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble, methanol: soluble | solubility H2O: ~2 μM, DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions.) | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble |
| color white | color white | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4α-Phorbol 12,13-didecanoate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?