Saltar a
P148
4α-Phorbol 12-myristate 13-acetate
solid, ≥95% (TLC)
Sinónimos:
4α-PMA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 360,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H56O8
Número CAS:
Peso molecular:
616.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
solid
US$ 360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: ~2 μM, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34+,35-,36-/m1/s1
InChI key
PHEDXBVPIONUQT-LQLWEASQSA-N
General description
Though having aqueous solubility, it is recommended that this compound first be dissolved in a water miscible organic solvent before dilution to working concentrations in aqueous media.
Biochem/physiol Actions
Negative control for phorbol ester activation of protein kinase C.
Packaging
Sealed glass ampule.
Disclaimer
Photosensitive
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P8139P8014P1269
assay
≥95% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
form
solid
form
film or powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: ~2 μM, ethanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions.)
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
H2O: 30 μM, DMSO: soluble, acetone: soluble, ethanol: soluble
color
white
color
-
color
white
color
clear light yellow
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)