Merck
P8139
Sigma-Aldrich
Forbol 12-miristato 13-acetato
≥99% (TLC), film or powder, PKC activator
Sinónimos:
12-O-Tetradecanoilforbol 13-acetato, 4β,9α,12β,13α,20-Pentahidroxitiglia-1,6-dien-3-ona 12-tetradecanoato 13-acetato, PMA, TPA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H56O8
Número de CAS:
Peso molecular:
616.83
Beilstein/REAXYS Number:
2407201
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Nombre del producto
Forbol 12-miristato 13-acetato, ≥99% (TLC), film or powder
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
film or powder
solubility
DMSO: soluble
ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI key
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
General description
Disuelva en disolvente orgánico miscible en agua antes de preparar las disoluciones acuosas. Las disoluciones de DMSO pueden conservarse en la oscuridad a -20 °C durante al menos seis meses.
El forbol 12-miristato 13 acetato es un éster del forbol. Actúa como promotor tumoral e interviene en la transcripción génica, el crecimiento y la diferenciación celulares, la muerte celular programada, la vía inmunitaria y la desensibilización de receptores a través de las vías de señalización de la proteína cinasa C (PKC). El forbol 12-miristato 13-acetato es también un agente modelo para estudiar la regulación del crecimiento y la diferenciación celulares mediados por factores de crecimiento, hormonas y citocinas.
El forbol 12-miristato 13-acetato (PMA) exhibe grandes propiedades inflamatorias. Estimula la actividad de la proteína cinasa C (PKC). El PMA induce la liberación de proteasas, citocinas y NADPH oxidasas, lo que induce daño tisular o producción de histamina, y promueve la remodelación vascular, el enrojecimiento, el calor y la promoción tumoral. Además, mejora la producción de especies reactivas del oxígeno (ROS) y disminuye las enzimas involucradas en la destoxificación de las ROS. El PMA inhibe también el nivel basal de superóxido dismutasa (SOD), catalasa y glutatión peroxidasa.
Application
Se ha utilizado el forbol 12-miristato 13-acetato:
  • para inducir la diferenciación de los monocitos THP-1 a macrófagos.
  • para estimular la proliferación de linfocitos de sangre periférica.
  • para inducir estallidos respiratorios y mejorar la generación de emisión de fotones ultra débiles (UPE) de las células neutrofiloides derivadas de las células HL-60.
  • en conjugación con la sal de calcio de la ionomicina para estimular la activación de las células T
  • para la estimulación de varias células, como las del bazo, los linfocitos quiescentes y los timocitos fetales.
  • para la activación de la PKC (proteína cinasa C) en las células.
Features and Benefits
Este compuesto aparece en la página PKC del Manual de clasificación de receptores y transducción de la señal. Para examinar otras páginas del manual, pulse aquí.
Caution
Fotosensible
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate Induced Toxicity Study and the Role of Tangeretin in Abrogating HIF-1 alpha-NF-kappa B Crosstalk In Vitro and In Vivo
Chang SN, et al.
International Journal of Molecular Sciences (2020)
Inhibition of protein kinase C results in decreased expression of bovine leukemia virus.
Jensen WA et al.
Journal of Virology, 66, 4427-4427 (1992)
Cytokine requirements for the growth and development of mouse NK cells in vitro.
Toomey JA et al.
Journal of Leukocyte Biology, 74, 233-233 (2003)
Optical spectral analysis of ultra-weak photon emission from tissue culture and yeast cells
Nerudova M, et al.
Journal of Separation Science, 9450, 162-168 (2015)
Liwang Liu et al.
Journal of biophotonics, 12(8), e201900045-e201900045 (2019-05-31)
Advances in microscopy with new visualization possibilities often bring dramatic progress to our understanding of the intriguing cellular machinery. Picosecond optoacoustic micro-spectroscopy is an optical technique based on ultrafast pump-probe generation and detection of hypersound on time durations of picoseconds
Artículos
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.