Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
306.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC([N+]([O-])=O)/C(CC)=C/C(CNC(C1=CN=CC=C1)=O)=N/O
InChI
1S/C14H18N4O4/c1-3-11(10(2)18(21)22)7-13(17-20)9-16-14(19)12-5-4-6-15-8-12/h4-8,10,20H,3,9H2,1-2H3,(H,16,19)/b11-7+,17-13-
InChI key
KIWSYRHAAPLJFJ-DNZSEPECSA-N
Application
NO donor; releases nitric oxide spontaneously in a rate-controlled manner. Half-life in solution = 60 min.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% | assay ≥98% | assay ≥90% | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
![(±)-(E)-4-Ethyl-2-[(Z)-hydroxyimino]-5-nitro-3-hexen-1-yl-nicotinamide ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/285/524/99543643-31d0-4c4f-b8da-9b1f872868ad/640/99543643-31d0-4c4f-b8da-9b1f872868ad.png)
![(±)-(E)-4-Ethyl-2-[(E)-hydroxyimino]-5-nitro-3-hexenamide ≥98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/404/859/0c6eb80d-2c3c-4bf1-98e8-1b319b597b12/640/0c6eb80d-2c3c-4bf1-98e8-1b319b597b12.png)