Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H13N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
215.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C(=C/C(=N\O)C(N)=O)C(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H13N3O4/c1-3-6(5(2)11(14)15)4-7(10-13)8(9)12/h4-5,13H,3H2,1-2H3,(H2,9,12)/b6-4+,10-7+
InChI key
MZAGXDHQGXUDDX-AGLLBGTNSA-N
Application
Cell-permeable NO donor; releases nitric oxide spontaneously in a rate-controlled manner. Half-life in solution = 30 min.
Biochem/physiol Actions
Activates intracellular guanylyl cyclase.
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?