Saltar a
E3145
3-Ethyl-3-(ethylaminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene
≥90%
Sinónimos:
NOC-12
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H16N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
176.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCNCCN(CC)\[N+]([O-])=N\O
InChI
1S/C6H16N4O2/c1-3-7-5-6-9(4-2)10(12)8-11/h7,11H,3-6H2,1-2H3/b10-8-
InChI key
DPKCLDSTXVCYSN-NTMALXAHSA-N
General description
3-Ethyl-3-(ethylaminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene (NOC12) is a donor of nitric oxide (NO). It has a long half-life of 327 minutes.[1]
Application
3-Ethyl-3-(ethylaminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene has been used as nitric oxide (NO) donor to study its effects on the isolated trachea preparations from control and ovalbumin-sensitized guinea pigs in vitro.[2] It has also been used as a NO-releasing substance to study its effects on the body contractions patterns of Tethya wilhelma.[3]
Biochem/physiol Actions
3-Ethyl-3-(ethylaminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene (NOC12) liberates nitric oxide (NO) without the use of cofactors or enzymes and the formation of hazardous metabolites. A low dose of NOC12 protects astrocytes from reperfusion injury via a cyclic guanosine monophosphate (cGMP) signal. Higher dosages of NOC12 aggravates reperfusion damage through a cyclic guanosine monophosphate (cGMP)-independent mechanism.[1]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
BP361139335
assay
≥90%
assay
-
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Self-react. C
Clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)