Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 50 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.220,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
US$ 1.220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlepore size
50 kDa MWCO
General description
A unique disposable unit for small sample dialysis, 5-100 μL. Dialysis is rapid with the ultra thin membrane of regenerated cellulose. After dialysis, sample can be recovered, almost 100% by centrifugation in a microcentrifuge tube. Recommended for salt removal, buffer exchange, protein binding assays and as a equilibrium dialyzer.
The Micro DispoDIALYZER includes a membrane, foam float, cap and two collection tubes (1.5 mL).
The Micro DispoDIALYZER includes a membrane, foam float, cap and two collection tubes (1.5 mL).
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| pore size 50 kDa MWCO | pore size 1 kDa MWCO | pore size 2 kDa MWCO | pore size 10 kDa MWCO |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dispo-Biodialyzer
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D9187-50EA | 04061826744475 |