Documentos clave
D8812
Sigma-Aldrich
Dispo-Biodialyzer
MWCO 2 kDa
Seleccione un Tamaño
50 EA
US$ 1.250,00
100 EA
US$ 1.860,00
US$ 1.250,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
US$ 1.250,00
100 EA
US$ 1.860,00
About This Item
Código UNSPSC:
41123100
NACRES:
NB.22
US$ 1.250,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
case of 100 ea
pack of 50 ea
tamaño de poro
2 kDa MWCO
Categorías relacionadas
Descripción general
A unique disposable unit for small sample dialysis, 5-100 μL. Dialysis is rapid with the ultra thin membrane of regenerated cellulose. After dialysis, sample can be recovered, almost 100% by centrifugation in a microcentrifuge tube. Recommended for salt removal, buffer exchange, protein binding assays and as a equilibrium dialyzer.
The Micro DispoDIALYZER includes a membrane, foam float, cap and two collection tubes (1.5 mL).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)