Saltar a
D9062
Dispo-Biodialyzer
MWCO 10 kDa
Sinónimos:
Harvard Bioscience 740709, dialysis unit, dialyzer, disposable dialysis unit, small sample diallysis unit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.260,00
US$ 1.197,00
100 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.860,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
US$ 1.197,00
Precio de catálogoUS$ 1.260,00Ahorre 5 %
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
case of 100 ea, pack of 50 ea
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
pore size
10 kDa MWCO
application(s)
life science and biopharma
General description
A unique disposable unit for small sample dialysis, 5-100 μL. Dialysis is rapid with the ultra thin membrane of regenerated cellulose. After dialysis, sample can be recovered, almost 100% by centrifugation in a microcentrifuge tube. Recommended for salt removal, buffer exchange, protein binding assays and as a equilibrium dialyzer.
The Micro DispoDIALYZER includes a membrane, foam float, cap and two collection tubes (1.5 mL).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D8687D8812D9187
description
MWCO 10 kDa
description
MWCO 1 kDa
description
MWCO 2 kDa
description
MWCO 50 kDa
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
pore size
10 kDa MWCO
pore size
1 kDa MWCO
pore size
2 kDa MWCO
pore size
50 kDa MWCO
packaging
case of 100 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
case of 100 ea, pack of 50 ea
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dispo-Biodialyzer
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)