Saltar a
D7250
2′-Deoxycytidine 5′-diphosphate sodium salt
≥96%, powder
Sinónimos:
dCDP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 108,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 263,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H15N3O10P2 · xNa+
Número CAS:
Peso molecular:
387.18 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥96%
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
2′-Deoxycytidine 5′-diphosphate sodium salt, ≥96%
Quality Segment
assay
≥96%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C2CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H15N3O10P2.Na.H2O.H/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(21-8)4-20-24(18,19)22-23(15,16)17;;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;1H2;
InChI key
MNOALMYIRLFAQW-UHFFFAOYSA-N
Application
2′-Deoxycytidine 5′-diphosphate (dCDP) has been used as a substrate for nucleotide diphosphate kinase (NDPK) to produce 2′-deoxycytidine 5′-triphosphate (dCTP) in support of DNA biosynthesis and reverse transcription.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D7625D6000D9250
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥96%
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)